Learn More
Thermo Scientific™ Seringues à aiguille fixe et étanches aux gaz pour instruments GC
Code produit 30040348 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
25 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 ml
2,5 ml
Calibre d’aiguille:
23 à 26 G
23 g
26s G
26 G
Calibre 23
Calibre 26
Longueur (métrique):
42 mm
42 mm
50 mm
50 mm
57 mm
85 mm
Quantité:
1 de chaque
1/Pk.
1/boîte
6/Pk.
6 / Bte
Unité
Packungsgröße:
1 pièce
6 pièces
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volume (métrique) Calibre d’aiguille Longueur (métrique) Quantité Packungsgröße
30040348 10 μl 23 g 42 mm 6/Pk. 6 pièces
10515995 10 μl Calibre 23 50 mm 6 / Bte 6 pièces
10478654 10 μl Calibre 26 50 mm 1 de chaque 1 pièce
10548395 25 μl Calibre 23 50 mm 1 de chaque 1 pièce
10279784 25 μl Calibre 26 50 mm 1 de chaque 1 pièce
10241765 100 μl Calibre 23 50 mm 1 de chaque 1 pièce
10289594 100 μl Calibre 26 50 mm 1 de chaque 1 pièce
10331485 250 μl Calibre 26 50 mm 1 de chaque 1 pièce
10025934 500 μl Calibre 26 50 mm 1 de chaque 1 pièce
10289784 1 ml Calibre 26 50 mm 1 de chaque 1 pièce
10723287 2,5 ml Calibre 26 50 mm 1 de chaque 1 pièce
13426866 100 μl 26s G 85 mm Unité 1 pièce
15214573 10 μl 23 à 26 G 42 mm 1 de chaque 1 pièce
13466866 100 μl 23 g 85 mm Unité 1 pièce
10781534 10 μl Calibre 23 50 mm Unité 1 pièce
13486876 500 μl 26 G 85 mm Unité 1 pièce
13476876 500 μl 26 G 57 mm Unité 1 pièce
13496876 500 μl 23 g 57 mm 1/boîte -
30040347 10 μl 23 g 42 mm 1/Pk. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30040348 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 365D0636
Expédition estimée: 12-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Choisissez des seringues étanches aux gaz à aiguille fixe Thermo Scientific™ pour une introduction d’échantillons GC précise et reproductible à l’aide d’une aiguille fixe et d’un piston qui crée une étanchéité parfaite.
Bénéficiez de la durabilité, de la clarté et de la précision lors de l’introduction des échantillons de chromatographie en phase gazeuse (CG) pour des résultats analytiques fiables, jour après jour. Les seringues étanches aux gaz, à aiguille fixe Thermo Scientific™ sont dotées d’une aiguille fixe et d’un piston qui crée un joint étanche avec le corps. Choisissez parmi tout un éventail de tailles, de types et de compatibilités pour échantillonneur automatique de chromatographie en phase gazeuse. Elles sont disponibles en taille standard avec des marquages noirs faciles à lire et résistants aux solvants.
Durabilité
La conception améliorée des seringues permet :
  • Une meilleure résistance aux solvants
  • Une plus grande plage de températures
  • Une régularité de fonctionnement accrue
  • Une durée de vie prolongée et une amélioration du cycle de vie
Clarity
Les seringues sont fournies avec une échelle noire nette et facile à lire qui facilite la distribution homogène des échantillons avec les seringues manuelles et qui permet l’identification facile des seringues pour échantillonneur automatique installées.
Exactitude (justesse)
La conception améliorée de la seringue permet de supprimer les zones où l’échantillon peut être piégé et provoquer potentiellement un transfert :
  • Meilleur ajustement entre la pointe de piston et l’insert en PTFE à la position zéro
  • Meilleur ajustement entre l’insert en PTFE et le corps en verre
  • Meilleure fixation de l’aiguille fixe
En outre, la réduction de la quantité d’adhésif provenant du circuit de liquide améliore la durabilité et réduit le risque d’interaction de l’échantillon avec l’adhésif.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Description LinerGOLD™ 10 μJeringa L FN GT para Agilent sistemas, 42 mm de longitud, calibre 23, punta cónica, paquete de 6
Calibre d’aiguille 23 g
Longueur (métrique) 42 mm
Type de produit TFGlobal,Staged,GID_365D0636,MTS_Consumables_Syringes,ProductTypeSpecs
Quantité 6/Pk.
Volume (métrique) 10 μl
Longueur (métrique) de l’aiguille 42 mm
Type de pointe d’aiguille Cône
À utiliser avec (équipement) TFGlobal,Staged,GID_365D0636,MTS_Consumables_Syringes,dimForUseWithEquipment
Type de connexion Fixe
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.