Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour incubateurs à CO2 Forma™
Code produit 11759528
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
11759528 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11759528 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 1900095
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1140.00€
    1070.00€ / 1 pièces
    Économisez 70.00€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 12-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
S’utilise avec : Incubateur à CO2 Forma Steri-cycle
Contrôlez précisément le CO2 et la température avec les incubateurs à CO2 Thermo Scientific™ série Forma™. Les accessoires pour incubateurs à CO2 Forma™ sont des composants importants pour un fonctionnement optimal.
  • Contrôle précis
  • Choix de capteurs CT ou IR
  • Caractéristiques supérieures de récupération des paramètres
  • Technologie de contrôle continu de la contamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Technologie de capteur de CO2 Capteur TC ou capteur IR
À utiliser avec (équipement) Incubateur à CO2 Forma Steri-cycle
Éclairage LED
Matériau Cuivre
Type Kit pour intérieur en cuivre