Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Gentle Ag/Ab Binding Buffer, pH 8.0
Artikelnummer. 11806804 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantité:
1 L
3,75 L
Packungsgröße:
1000mL
3.75L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Packungsgröße
11806804 1 L 1000mL
10057003 3,75 L 3.75L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11806804 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 21020
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Thermo Scientific offre une variété d’accessoires pour l’instrumentation destinés à assurer l’efficacité de fonctionnement des laboratoires.
Les tampons de liaison et d’élution d’IgG Thermo Scientific™ Pierce assurent une purification d’anticorps non dénaturante et à haut rendement avec des supports de purification par affinité d’IgG, tels que des microbilles d’agarose couplées à de la p
Ces produits incluent des tampons de liaison d’IgG spécifiques pour chaque protéine de liaison d’immunoglobuline (protéines A, G, et A/G). Le tampon d’élution d’IgG Pierce offre une dissociation et une élution efficaces d’anticorps à partir des trois protéines de liaison à l’IgG, dont la protéine L. Ce tampon d’élution à faible pH est également efficace pour la plupart des systèmes de purification par affinité d’anticorps-antigène ou de protéine-protéine.
Le système de tampon d’élution et de liaison Ag/Ab doux utilise des conditions quasiment neutres, à forte salinité pour l’élution, permettant d’éluer même les anticorps (ou autres protéines) sensibles et labiles d’un système d’affinité sans dénaturation ni inactivation. Le tampon de liaison sans phosphate de ce système est un substitut nécessaire du tampon de liaison de la protéine A (pH 8), précipité avec le tampon d’élution Ag/Ab doux.
Enfin, le tampon d’élution modérée des IgG1 de souris, lorsqu’il est combiné à la résine de protéine A, permet la séparation et l’élution sélectives de la sous-classe IgG1 des IgG de souris liées.
Points clés :
  • Trois tampons de liaison optimisés – pour la protéine A, la protéine G ou la protéine A/G
  • Deux options de tampons d’élution – acide (pH 2,8) ou à forte teneur en sel (quasi neutre)
  • Système spécial pour IgG1 de souris – élution sélective en deux étapes à partir de l’agarose de la protéine A
Caractéristiques :
  • Tampon de liaison d’IgG-protéine A : pH de 8,0 ; à base de phosphate ; contient du glycérol et de l’EDTA
  • Tampon de liaison d’IgG-protéine A/G : pH de 8,0 ; à base de phosphate ; contient de l’EDTA
  • Tampon de liaison d’IgG-protéine G : pH de 5,0 ; contient 0,02 % d’azoture de sodium
  • Tampon d’élution d’IgG : pH de 2,8 ; à base d’amine
  • Tampon de liaison d’Ag/Ab doux : pH de 8,0 ; sans phosphate ; contient 0,05 % d’azoture de sodium
  • Tampon d’élution d’Ag/Ab doux : pH de 6,6 ; forte teneur en sel (force ionique)
  • Tampon d’élution modéré d’IgG1 de souris : pH de 6,0 ; contient 0,02 % d’azoture de sodium
Inclut :
Les kits contiennent des tampons d’élution et de liaison
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Tampon de liaison
Gamme de produits Pierce
pH 8
Forme physique Liquide
Quantité 1 L
Formule Tampon de borate de sodium (pH 8)
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.