Description
Thermo Scientific™ GeneJET FFPE DNA Purification Kit is designed for fast and convenient purification of DNA from various amounts of archived FFPE tissue. Up to 8 sections (10 μm thickness) of FFPE sample from various tissues can be used for genomic DNA extraction without overnight incubation. Elimination of toxic reagents commonly used for deparaffinization (i.e., xylene) allows a safe DNA purification procedure with high DNA yields and excellent quality. Each preparation recovers up to 8 μg of genomic DNA that can be eluted in volumes from 20 μL allowing for concentrated samples. Due to high decrosslinking efficiency high quality purified DNA shows reliable performance in sensitive downstream applications such as qPCR, PCR (amplicons up to 1 kb) or NGS library preparation.
Points clés
• ADN de haute qualité : adapté aux applications PCR et qPCR
• Rapide : la procédure peut être effectuée dans les 2 heures
•Sans danger : solvants non toxiques
• Efficace : donne jusqu’à 8 µg d’ADN purifié
d’ADN purifié Applications
• PCR
• qPCR
• Préparation de bibliothèque NGS
Comprend
• Solution de protéinase K
• Solution de RNase A
• Tampon de digestion
• Tampon de liaison
• Tampon de nettoyage I (conc.)
• Tampon de nettoyage II (conc.)
• Tampon d’élution
• Tubes de prélèvement et colonnes de purification d’ADN GeneJET
• Tubes de prélèvement
• Protocole détaillé
Informations sur la commande
Les commandes passées du lundi au mercredi sont expédiées le lendemain ; les commandes passées le jeudi et le vendredi sont expédiées le lundi suivant.
Spécification
Spécification
| Type de colonne | Colonne de centrifugation |
| Format | Colonne de centrifugation |
| Isolation Technology | Colonne de centrifugation |
| Type d’échantillon | FFPE, Échantillons fixés |
| À utiliser avec (application) | Séquençage de nouvelle génération, PCR quantitative en temps réel (qPCR), PCR |
| Compatibilité à haut débit | Non compatible avec des cadences élevées (manuel) |
| Nbre de réactions | 50 préparations |
| Gamme de produits | GeneJET |
| Type de produit | Kit de purification d’ADN FFPE |
| Quantité | 50 préparations |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- GeneJET FFPE DNA Purification Kit
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P330-Rincer la bouche.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: Proteinase, Guanidine hydrochloride