Learn More
Thermo Scientific™ Kit de maxi-préparation de plasmide exempt d’endotoxines
Code produit. 15236187 Tous les produits Thermo Scientific Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
10 préparations
missing translation for 'unitSize'
0.46 KG
Code produit. 15236187
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ K0861
Includes
Solution de resuspension, solution de lyse, solution de neutralisation, réactif de liaison d’endotoxines, solution de lavage I (concentrée), solution de lavage II (concentrée), solution de RNase A, tampon d’élution (10 mM de Tris-HCl, pH 8,5), colonnes de purification Maxi GeneJET pré-assemblées avec tubes de prélèvement (50 ml) et tubes de prélèvement (50 ml)
Le kit de maxipréparation de plasmides GeneJET est conçu pour l’isolement à grande échelle d’ADN plasmide de haute qualité à partir de cultures recombinantes d’E. coli. Quantité : 10 préparations
Thermo Scientific GeneJET Endo-Free Plasmid Maxiprep Kit is a fast, convenient, and efficient system for the large scale purification of endotoxin-free plasmid DNA. Endotoxins are major contaminants found in plasmid DNA preparations. For transfection of sensitive cell lines endotoxins are a major problem. The same applies to in vivo transfection as endotoxins can elicit strong immune responses. Thermo Scientific GeneJET Endo-Free Plasmid Maxiprep Kit is designed to reduce endotoxin level to <0.1 EU/μg of plasmid DNA. The kit utilizes a silica-based membrane technology in the form of convenient spin columns.
Le kit de maxipréparation de plasmides Thermo Scientific GeneJET a recours à une technologie de membrane à base de silice sous la forme d’une colonne de centrifugation pratique. Chaque préparation récupère jusqu’à 750 μg d’ADN plasmide à copie élevée qui peuvent être utilisés dans une grande variété de procédures de biologie moléculaire, telles que la digestion par endonucléase de restriction, la PCR, le clonage, la transformation, le séquençage automatisé, la transcription in vitro et la transfection de lignées cellulaires robustes.
Points clés
  • Efficace : Rendement élevé jusqu’à 750 μg d’ADN plasmide de haute qualité provenant de 250 ml de culture bactérienne
  • Haute concentration d’ADN purifié : > 400 ng / μl
    Pratique : format de colonne de centrifugation, protocoles de centrifugation ou de vide
  • Rapide : La procédure dure 60 minutes, ce qui est considérablement plus rapide qu’une utilisation des colonnes à écoulement par gravité
Applications
  • L’ADN plasmidique isolé convient à toutes les procédures classiques de biologie moléculaire, notamment :
  • Transfection de lignées cellulaires résistantes
  • La digestion des enzymes de restriction FastDigest
  • Séquençage fluorescent automatisé
  • PCR
  • Clonage
  • Transformation
  • Transcription in vitro
Contenu
  • Solution de remise en suspension
  • Solution de lyse
  • Solution de neutralisation
  • Réactif liant l’endotoxine
  • Solution de lavage I (concentrée)
  • Solution de lavage II (concentrée)
  • Solution de RNase A
  • Tampon d’élution (10 mM de Tris-HCl, pH 8,5)
  • Colonnes de purification Maxi GeneJET pré-assemblées avec tubes de prélèvement (50 ml)
  • Tubes de prélèvement (50 ml)
Dangereux : non
Contrôle de la qualité :
  • Le kit de maxipréparation de plasmides GeneJET est qualifié en isolant l’ADN plasmide à nombre de copies élevé à partir de 250 ml de culture d’E. coli (OD600 = 2) cultivée dans un milieu LB pendant la nuit en suivant le protocole décrit dans le manuel.
  • Le kit est conforme aux exigences de CQ si l’ADN plasmide purifié présente un rapport A260 / 280 entre 1,8 et 1,9 et une bande dominante d’ADN plasmide superenroulé après électrophorèse sur gel d’agarose.
  • La qualité fonctionnelle de l’ADN plasmide est évaluée par digestion avec des endonucléases de restriction.
Conditions de stockage : Température ambiante
L’ADN plasmidique isolé convient à toutes les procédures classiques de biologie moléculaire, notamment :
  • Transfection de lignées cellulaires résistantes
  • La digestion des enzymes de restriction FastDigest
  • Séquençage fluorescent automatisé
  • PCR
  • Clonage
  • Transformation
  • Transcription in vitro
Informations sur la commande
Les commandes passées du lundi au mercredi sont expédiées le lendemain ; les commandes passées le jeudi et le vendredi sont expédiées le lundi suivant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 400 ng/µl
Type de colonne Colonne de centrifugation
Format Colonne de centrifugation
Isolation Technology Colonne de silice
Balance Maxi
Type d’échantillon Bactéries
À utiliser avec (application) PCR quantitative en temps réel (qPCR), transfection, clonage, séquençage, transcription in vitro, transformation, marquage des acides nucléiques, PCR
Compatibilité à haut débit Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Nbre de réactions 10 préparations
Échelle de préparation > 200 µg d’ADN plasmide (à grande échelle)
Gamme de produits GeneJET
Type de produit Kit plasmidique MaxiPrep Endo-Free
Quantité 10 préparations
Cible ADN plasmide
Heure du test 60 min
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • GeneJET Endo-Free Plasmid Maxiprep Kit
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Guanidine hydrochloride, acetic acid, sodium lauryl sulphate, sodium hydroxide