Learn More
Thermo Scientific™ Réactifs pour kit de préparation de plasmide GeneJET™
Code produit 10202510 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
0,7 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10202510 0,7 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10202510 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R1253
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Composants du kit de minipréparation de plasmide GeneJET (K0502/K0503) pouvant être achetés séparément.
Thermo Scientific™ GeneJET™ La solution de neutralisation et la solution de lyse sont des composants de la GeneJET le kit Plasmid Miniprep (K0502/K0503) et peut être acheté séparément.
Le kit fait appel à la technologie exclusive d’une membrane à base de silice sous la forme d’une colonne à centrifuger pratique. Le kit récupère jusqu’à 20 μg d’ADN plasmide à copie élevée par procédure d’isolement.
Le kit de minipréparation plasmidique Thermo Scientific GeneJET a recours à une technologie exclusive de membrane à base de silice sous la forme d’une colonne de centrifugation pratique. Le kit récupère jusqu’à 20 μg d’ADN plasmide présentant un nombre de copies élevé par procédure d’isolement.
Points clés
  • Efficace : rendements élevés atteignant jusqu’à 20 μg d’ADN plasmide de haute qualité
  • Rapide : la procédure dure moins de 14 minutes
  • Pratique : extraction de phénol/chloroforme ou précipitation d’alcool non requise
  • Pur : l’ADN purifié est prêt pour un emploi immédiat
Applications
Isolement rapide de l’ADN plasmide à pureté élevée pour toutes les procédures classiques de biologie moléculaire, notamment :
  • Digestion FastDigest ou classique, par des enzymes de restriction
  • Séquençage fluorescent automatisé et radioactif
  • PCR
  • Transcription in vitro
  • Transformation
Principe
Une culture bactérienne est récoltée et lysée. Le lysat est ensuite éclairci par centrifugation et appliqué sur la colonne de silice pour lier de manière sélective les molécules d’ADN à une concentration élevée en sel. L’ADN adsorbé est lavé pour retirer les contaminants. L’ADN plasmidique pur est élué dans un petit volume de tampon d’élution ou d’eau. L’ADN purifié est prêt pour un emploi immédiat dans toutes les procédures de biologie moléculaire, comme la digestion rapide et conventionnelle avec des enzymes de restriction, la PCR, la transcription in vitro, la transformation et le séquençage automatisé.
Composants
  • Solution de remise en suspension
  • Solution de lyse
  • Solution de neutralisation
  • Solution de lavage (concentrée)
  • Solution de RNase A
  • Tampon d’élution
  • Colonnes à centrifuger
  • Tubes de prélèvement
  • Protocole détaillé
Dangereux : non
Contrôle de la qualité :
  • Le kit est testé en matière d’isolement de l’ADN pUC19 à partir de la bactérie E. coli conformément au protocole.
  • La qualité de l’ADN isolé est évaluée par dosage spectrophotométrique, électrophorèse sur gel d’agarose, digestion par enzymes de restriction FastDigest et séquençage automatisé.
Conditions de stockage : Température ambiante, -20°C
Isolation rapide d’ADN très pur adaptée à toutes les procédures classiques de biologie moléculaire, y compris : —FastDigest ou une procédure par restriction standard, —Séquençage fluorescent ou radioactif automatisé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à température ambiante, -20°C
À utiliser avec (application) Extraction de l’ADN
Type de produit Ribonucléase A
Quantité 0,7 mL