Learn More
Thermo Scientific™ GeneJET Whole Blood RNA Purification Mini Kit
Code produit 11511655 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 préparations
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11511655 50 préparations
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11511655 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur K0761
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Includes
Tampon de lyse, tampon de lavage WB 1 (concentré), tampon de lavage 2 (concentré), eau, sans nucléase, colonnes de purification d’ARN GeneJET™ (pré-assemblées avec des tubes de prélèvement), tubes de prélèvement (2 ml), tubes de prélèvement (1,5 ml), protocole détaillé
Conçu pour une purification rapide et efficace de l’ARN total de haute qualité à partir de sang total et de liquides organiques associés.
Le kit utilise une technologie de membrane à base de silice sous la forme d’une colonne de centrifugation pratique, éliminant l’utilisation de résines coûteuses, d’extractions de phénol-chloroforme toxique ou de précipitations alcooliques chronophages. La procédure standard dure moins de 15 minutes. L’ARN purifié de grande qualité peut être utilisé dans une large palette d’applications en aval, y compris la RT-PCR, RT-qPCR, le transfert de Northern et d’autres analyses reposant sur l’ARN.
Points clés
  • Efficacité : Jusqu’à 1,8 μg d’ARN total à partir de 500 μl de sang humain
  • Praticité : Les colonnes de centrifugation sont fermées et assemblées avec les tubes de prélèvement
  • Pur : ARN pur à partir d’inhibiteurs d’enzymes, de protéines, prêt à l’emploi dans toutes les applications exigeantes, validé dans la synthèse de l’ADNc et la RT-PCR quantitative
  • Rapide et simple : La procédure dure moins de 15 minutes et n’implique pas d’extraction organique ou de lyse différentielle de la RBC.
  • Compatible : Convient à une grande variété d’échantillons : sang humain et animal traité avec l’EDTA, le citrate ou l’héparine, la couche leuco-plaquettaire, la moelle osseuse et les fluides corporels associés
Applications :
Extraction rapide d’ARN de haute pureté, idéale pour toutes les procédures de biologie moléculaire conventionnelle, notamment : RT-PCR, RT-qPCR, transfert de Northern, dosage de protection de nucléase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • 40 mL Lysis Buffer; store at room temperature
• 40 mL Wash Buffer WB1 (concentrated); room temperature
• 23 mL Wash Buffer 2 (concentrated); room temperature
• 30 mL Nuclease-free Water; room temperature
• 50 GeneJET RNA Spin Columns with Collection Tubes; For better long-term performance, it is recommended to store the purification columns at 2°C-8°C.
• 50 Collection Tubes (2 mL); room temperature
• 50 Collection Tubes (1.5 mL); room temperature
Isolation Technology Colonne de centrifugation de silice
Temps de purification 15 min. (Après homogénéisation des échantillons)
Volume d’élution 50 μl
Type d’échantillon Sang, moelle osseuse, couche leucocyto-plaquettaire, Bone Marrow, Buffy Coat
Type de produit final ARN total
Compatibilité à haut débit Non compatible avec le haut débit (manuel)
À utiliser avec (application) RT-PCR, qPCR, construction de bibliothèques d’ADNc, NGS, analyse microarray, hybridation de transfert, transfert Northern, traduction in vitro, dosages de protection de nucléases, marquage des acides nucléiques
Quantité 50 préparations
Balance Mini
Conditions d’expédition Température ambiante
Quantité de matériel de démarrage Sang : 50 à 500 μl
Moelle osseuse : 50 à 500 μl
Couche leucocyto-plaquettaire : 500 μlitres
Rendement Jusqu’à 11 μg