Learn More
Thermo Scientific™ Porte-cuve cylindrique à long trajet pour spectrophotomètres UV/Visible Genesys™ 10
Code produit 11873754 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Porte-cuve cylindrique
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
11873754 Porte-cuve cylindrique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11873754 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 336012000
Expédition estimée: 19-01-2027
Pour GENESYS 10 spectrophotomètres avec porte-cuvette à cellule unique.
  • Compatible avec une cellule cylindrique d'une longueur de trajet optique de 10 à 100 mm, d'un diamètre de 22 à 25 mm et d'une dimension Z de 11 mm. Les modèles équipés de porte-cellules à six positions peuvent accueillir des porte-cellules monoblocs grâce à l'accessoire « Plateforme et porte-cellule monobloc » (14-385-476), vendu séparément.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Porte-cuve cylindrique
À utiliser avec (équipement) Spectrophotomètre Genesys™ 10 UV-vis
Longueur du trajet optique 100 mm