Learn More
Thermo Scientific™ Support de filtre pour spectrophotomètre GENESYS™ 20
Description
Support de filtre. Contient un filtre/objectif d’une épaisseur maximale de 8 mm, avec des dimensions allant jusqu’à 44 mm de largeur et 104 mm de hauteur.
Spécification
Spécification
| Type | Support de filtre |
| À utiliser avec (application) | Accueille un filtre/objectif d’une épaisseur maximale de 8 mm avec pour dimensions 104 (H) x 44 mm (l) |
| À utiliser avec (équipement) | Spectrophotomètre Genesys™ 20 visible |