Learn More
Thermo Scientific™ GLP Services de conformité pour les enceintes de sécurité biologique
Code produit 15576219
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Documentation et services BPL pour les enceintes de sécurité biologique
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
15576219 Documentation et services BPL pour les enceintes de sécurité biologique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15576219 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur IOQPCKE89003610
 Article restreint
Expédition estimée: 18-02-2027
Restez conforme grâce à notre garantie de requalification gratuite, exclusive à notre secteur et incluse avec chaque produit. Thermo Scientific Service de validation des enceintes de sécurité biologique et des paillasses à flux laminaire Thermo Scientifique: MaxiSafe 2020, HeraSafe, SAFE 2020, série 1500 A2, série 1300 A2
2-Amino-3-méthylimidazo[4,5-f]quinoline
  • Vérifie que l'équipement, les manuels, les fournitures et tous les autres accessoires sont arrivés intacts, comme spécifié dans le bon de commande. Vérifier que l’équipement est assemblé et installé et que tous les tests de diagnostic initiaux ont été effectués. Tout événement anormal observé lors de l’assemblage et de l’installation a été documenté.
  • Utilitaire, installation et environnement : vérifier que le site d’installation répond de manière satisfaisante aux exigences environnementales spécifiées par le fabricant.
QO
  • Informations sur les composants du système : des informations détaillées sur la configuration de chaque composant du système ont été enregistrées.
  • Limites OQ : Consignez une liste des limites recommandées par le fabricant pour garantir que le système fonctionne comme prévu.
  • Tests et résultats opérationnels de l’équipement : Tester les fonctions importantes de l’équipement pour vérifier que ce dernier fonctionne comme prévu par le fabricant et requis par l’utilisateur. Il s’agit d’un groupe de paramètres d’équipement importants sélectionnés pour les tests en fonction de l’utilisation prévue de l’équipement.
Tests clés : étanchéité du filtre, vitesse de l’air, sécurité électrique, schéma de dégagement de fumée par le flux d’air. KI-DISCUS .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Enceintes de sécurité biologique et des hottes Thermo Scientific, y compris les produits Thermo Scientific : MaxiSafe 2020, HeraSafe, SAFE 2020, série 1500 A2, série 1300 A2
Type de produit Documentation et services BPL pour les enceintes de sécurité biologique
Site Contactez votre responsable de compte local pour obtenir une liste des zones de couverture standard et étendues.
Comprend Inclut les déplacements vers les principales régions urbaines. Ne comprends pas l’installation. L’instrument doit être installé, mis sous tension et le point de température doit être réglé 24 heures avant l’entretien sur site.