Learn More
Thermo Scientific™ GLP Services de conformité pour les congélateurs à plasma à air pulsé
Code produit 15621599
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Services de conformité aux BPL pour congélateur à air pulsé de plasma
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
15621599 Services de conformité aux BPL pour congélateur à air pulsé de plasma 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15621599 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur IOQPCKE89003549
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 18-02-2027
Restez conforme grâce à notre garantie de requalification gratuite et exclusive, incluse avec chaque contrat. Thermo Scientific XBF
2-Amino-3-méthylimidazo[4,5-f]quinoline
  • Vérifie que l'équipement, les manuels, les fournitures et tous les autres accessoires sont arrivés intacts, comme spécifié dans le bon de commande. Vérifier que l’équipement est assemblé et installé et que tous les tests de diagnostic initiaux ont été effectués. Tout événement anormal observé lors de l’assemblage et de l’installation a été documenté.
  • Utilitaire, installation et environnement : vérifier que le site d’installation répond de manière satisfaisante aux exigences environnementales spécifiées par le fabricant.
Informations sur les composants du système QO : des informations détaillées sur la configuration de chaque composant du système ont été enregistrées.
  • Limites OQ : Consignez une liste des limites recommandées par le fabricant pour garantir que le système fonctionne comme prévu.
  • Tests et résultats opérationnels de l’équipement : Tester les fonctions importantes de l’équipement pour vérifier que ce dernier fonctionne comme prévu par le fabricant et requis par l’utilisateur. Il s’agit d’un groupe de paramètres d’équipement importants sélectionnés pour les tests en fonction de l’utilisation prévue de l’équipement.
Tests clés : Porte entrouverte, Panne de courant, Alertes de température
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Congélateur à air pulsé Thermo Scientific, y compris les XBF Thermo Scientific
Description La validation (QI / QO) comprend une procédure de protocole normalisée, QI : Vérifier les conditions d’installation et d’environnement, QO : Vérifiez le fonctionnement conformément aux spécifications de conception, effectuez le mappage de la température de la chambre vide, ouvrez la porte et effectuez les tests de perte d’alimentation.
Type de produit Services de conformité aux BPL pour congélateur à air pulsé de plasma
Site Contactez votre responsable de compte local pour obtenir une liste des zones de couverture standard et étendues.
Comprend Inclut les déplacements vers les principales régions urbaines. Ne comprend pas l’installation. L’instrument doit être installé sous tension et le point de température doit être réglé 24 heures avant l’entretien sur site