Description
Compatibles avec une large gamme de flacons, sachets et tubes de traitement du sang
À utiliser avec Thermo Scientific Seaux H-6000A.
- Les adaptateurs ont une capacité maximale de 6 × 500 mL (bouteilles), 6 × 550 mL (poches de sang) et 132 × 7 mL (tubes). Diamètre extérieur maximal ×L : 70 x 160 mm
Spécification
Spécification
| Capacité | 132 tubes de prélèvement sanguin de 7 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Seau H-6000A pour Thermo Scientific™ Sorvall™ RC3BP™ Rotor centrifuge à basse vitesse en plus |