Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs de seau H-6000A
Code produit 12716967 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Capacité:
108 tubes de prélèvement sanguin de 15 ml
132 tubes de prélèvement sanguin de 7 ml
18 tubes de 50 ml
30 tubes de 50 ml
48 tubes de prélèvement sanguin de 15 ml
6 bouteilles de 500 ml
6 flacons de 250 ml
6 sachets de sang de 550 ml
Tubes de prélèvement sanguin de 5 ml
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
12716967 6 sachets de sang de 550 ml 1 pièce
12843412 132 tubes de prélèvement sanguin de 7 ml 1 pièce
12833412 108 tubes de prélèvement sanguin de 15 ml 1 pièce
10770414 30 tubes de 50 ml 1 pièce
13144299 6 bouteilles de 500 ml 1 pièce
12823412 18 tubes de 50 ml 1 pièce
10242723 48 tubes de prélèvement sanguin de 15 ml 1 pièce
12853412 Tubes de prélèvement sanguin de 5 ml -
15129485 6 flacons de 250 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 12716967 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 00512
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Compatibles avec une large gamme de flacons, sachets et tubes de traitement du sang
À utiliser avec Thermo Scientific Seaux H-6000A.
  • Les adaptateurs ont une capacité maximale de 6 × 500 mL (bouteilles), 6 × 550 mL (poches de sang) et 132 × 7 mL (tubes). Diamètre extérieur maximal ×L : 70 x 160 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 6 sachets de sang de 550 ml
À utiliser avec (équipement) Seau H-6000A pour Thermo Scientific™ Sorvall™ RC3BP™ Rotor centrifuge à basse vitesse en plus