Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches de protection à montage rapide Hypercarb™
Code produit 11538310 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Granulométrie:
7 μm
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Granulométrie Conditionnement
11538310 7 μm 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11538310 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 35007014001
Expédition estimée: 07-01-2027
Pratiques, économiques et efficaces pour protéger et prolonger la durée de vie de la colonne.
  • Le format 10 mm offre une protection maximale et une augmentation minimale de la rétention
  • Compatibles avec les supports Thermo Scientific Uniguard™ à raccord direct et indépendants
Caractéristiques de la phase solide Hypercarb
  • Adaptée pour résoudre les séparations problématiques
  • Rétention exceptionnelle des analytes fortement polaires
  • Orthogonalité réelle par rapport au modèle C18
  • Substances structuralement proches séparées
  • Excellentes pour les applications à haute température
Informations sur la commande
Les cartouches à montage rapide sont disponibles pour d’autres phases Thermo Scientific. Pour plus d’informations, contactez votre Service Clients.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Granulométrie 7 μm
Longueur (métrique) 10 mm
Diamètre (métrique) interne 4,6mm
Phase stationnaire Hypercarb
Gamme de produits Hypercarb