Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes de protection HPLC Hypercarb™ Javelin™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
- Raccord direct à serrage manuel pour un confort d’utilisation et une efficacité maximum
- Conception brevetée ne nécessitant pas de support, pour un remplacement rapide et facile
- Adaptées pour résoudre les séparations problématiques
- Rétention exceptionnelle des analytes fortement polaires
- Orthogonalité réelle par rapport au modèle C18
- Substances structuralement proches séparées
- Excellentes pour les applications à haute température
Spécification
Spécification
| Granulométrie | 5 μm |
| Longueur (métrique) | 10 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 2,1mm |
| Phase stationnaire | Hypercarb |