Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes de protection Hypersil™ BDS C18 Javelin
Code produit 11503161 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
2,1mm
3 mm
4 mm
4 mm
Longueur (métrique):
10 mm
10 mm
20 mm
Granulométrie:
3 μm
5 μm
Conditionnement:
4 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Longueur (métrique) Granulométrie Conditionnement
11503161 4 mm 20 mm 5 μm 4 pièces
11553151 4 mm 10 mm 3 μm 4 pièces
11573151 3 mm 20 mm 3 μm 4 pièces
11528710 2,1mm 10 mm 5 μm -
11548710 4 mm 10 mm 5 μm 4 pièces
11583151 2,1mm 20 mm 5 μm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11503161 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 28105024006
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Offrent une protection pratique et simple d’emploi pour les colonnes analytiques HPLC
  • Raccord direct à serrage manuel pour un confort d’utilisation et une efficacité maximum
  • Conception brevetée ne nécessitant pas de support, pour un remplacement rapide et facile
Caractéristiques de la phase solide BDS C18
  • Désactivée avec une activité silanol résiduelle minimale
  • Économique avec une reproductibilité exceptionnelle
Informations sur la commande
Les protections Javelin sont disponibles dans d’autres Thermo Scientific phases. Veuillez contacter votre Service Clients le plus proche pour obtenir de plus amples informations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Granulométrie 5 μm
Longueur (métrique) 20 mm
Diamètre (métrique) interne 4 mm
Phase stationnaire C18