Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes de protection HPLC Hypersil GOLD™ aQ Javelin™
Code produit 11568690 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Granulométrie:
5 μm
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Granulométrie Conditionnement
11568690 5 μm 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11568690 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 25305012106
Expédition estimée: 14-12-2026
Les colonnes de protection Javelin offrent une protection pratique et facile à utiliser pour les colonnes analytiques HPLC
  • La conception de raccord direct à serrage manuel brevetée intègre un embout en CPI de 1/16 po qui se fixe directement à l’entrée de la colonne HPLC avec une tubulure ou des clés
  • Aucun support nécessaire, permet un remplacement rapide et facile
Les colonnes Hypersil GOLD aQ assurent une meilleure rétention et une meilleure résolution des analytes polaires.
  • Phase C18 avec ‟end-capping” polaire pour une sélectivité alternative
  • Rétention et résolution des analytes polaires
  • Idéales pour les phases mobiles fortement aqueuses
  • Excellentes formes de pic
Informations sur la commande
Les protections Javelin sont disponibles dans d’autres Thermo Scientific phases. Veuillez contacter votre Service Clients le plus proche pour obtenir de plus amples informations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Granulométrie 5 μm
Longueur (métrique) 10 mm
Diamètre (métrique) interne 2,1mm
Phase stationnaire aQ
Gamme de produits Hypersil GOLD