Learn More
Thermo Scientific™ Pré-colonnes Hypersil GOLD™ Javelin™
Code produit 11598680 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
2,1mm
2.1 mm
4 mm
Longueur (métrique):
10 mm
10 mm
Granulométrie:
3 μm
5 μm
Conditionnement:
4 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Longueur (métrique) Granulométrie Conditionnement
11598680 4 mm 10 mm 5 μm 4 pièces
11593121 4 mm 10 mm 3 μm 4 pièces
11588680 2.1 mm 10 mm 5 μm 4 pièces
11583121 2,1mm 10 mm 3 μm 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11598680 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 25005014006
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 04-12-2026
Offrent une protection pratique et simple d’emploi pour les colonnes analytiques HPLC
  • Raccord direct à serrage manuel pour un confort d’utilisation et une efficacité maximum
  • Conception brevetée ne nécessitant pas de support, pour un remplacement rapide et facile
  • Les colonnes HPLC Hypersil GOLD offrent une excellente forme de pic pour tous les types d’analytes
  • Réduction significative des trainées de pics tout en conservant une sélectivité C18
  • Excellentes résolution, efficacité et sensibilité
  • Confiance totale en la précision et la qualité des données analytiques
Informations sur la commande
Des cartouches de garde Javelin sont disponibles dans d’autres phases Thermo Scientific. Pour plus d’informations, contactez votre Service Clients.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Granulométrie 5 μm
Longueur (métrique) 10 mm
Diamètre (métrique) interne 4 mm
Phase stationnaire C18