Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes de protection Hypersil™ ODS (C18) Javelin™
Code produit 11533181 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
2,1mm
4 mm
Longueur (métrique):
10 mm
20 mm
Granulométrie:
5 μm
Conditionnement:
4 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Longueur (métrique) Granulométrie Conditionnement
11533181 4 mm 20 mm 5 μm 4 pièces
11503181 4 mm 10 mm 5 μm 4 pièces
11523181 2,1mm 20 mm 5 μm 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11533181 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 30105024006
Expédition estimée: 03-12-2026
Offrent une protection pratique et simple d’emploi pour les colonnes analytiques HPLC
  • Raccord direct à serrage manuel pour un confort d’utilisation et une efficacité maximum
  • Conception brevetée ne nécessitant pas de support, pour un remplacement rapide et facile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Granulométrie 5 μm
Longueur (métrique) 20 mm
Diamètre (métrique) interne 4 mm
Phase stationnaire C18