Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches de garde à montage rapide Hypersil™ Phényl
Code produit 10381105 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Granulométrie:
3 μm
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Granulométrie Conditionnement
10381105 3 μm 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10381105 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 30903014001
Expédition estimée: 03-12-2026
Requires
Supports Thermo Scientific Uniguard™ à raccord direct ou indépendants
Pratiques, économiques et efficaces pour protéger et prolonger la durée de vie de la colonne
  • Le format 10 mm offre une protection maximale et une augmentation minimale de la rétention
  • Compatibles avec les supports Thermo Scientific Uniguard™ à raccord direct et indépendants
Caractéristiques de la phase solide Phényl
  • Recommandées pour la séparation de certains composés aromatiques et modérément polaires
  • Caractéristiques de rétention similaires à celles des colonnes Hypersil MOS
  • Sélectivité alternative à la C8
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Granulométrie 3 μm
Longueur (métrique) 10 mm
Diamètre (métrique) interne 4,6mm
Phase stationnaire Phényl