Learn More
Thermo Scientific™ Colonne HPLC en phase normale Hypersil™ Silica, 3 μm, 4,6 mm x 250 mm
Code produit 11543081 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
250 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
11543081 250 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11543081 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 30003254630
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 0 % ; Taille de pores : 120 Å ; Phase de colonne : Phase normale
  • Excellente reproductibilité entre les lots
  • Particules sphériques présentant une faible distribution de taille
  • Longue durée de vie de la colonne
  • Haute performance et efficacité de la colonne
Informations sur la commande
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. Également disponible en 10 μm. Pour plus d’informations, contactez votre Service Client.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4,6 mm
Longueur (métrique) 250 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Granulométrie 3 μm
pH 2 à 8
Porosité 120 Å
Surface spécifique 170 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L3
Phase stationnaire Silice
Matériau de remplissage Silice sphérique, entièrement poreuse de type A
Taux de carbone 0%
Type de colonne Phase normale
“End-capped” No
Phase Phase normale