Learn More
Unity Lab Services™ Thermo Scientific™ Service de validation des réfrigérateurs de laboratoire avec cartographie des températures
Code produit 17157061
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Thermo Scientific Réfrigérateur de laboratoire
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
17157061 Thermo Scientific Réfrigérateur de laboratoire 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17157061 Fournisseur Unity Lab Services™ Code fournisseur IOPQPCKE89003813
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Restez conforme grâce à notre garantie de requalification gratuite et exclusive à l'industrie, incluse avec chaque Thermo Scientific Service de validation des réfrigérateurs de laboratoire avec cartographie des températures pour Thermo Scientific TSX505
2-Amino-3-méthylimidazo[4,5-f]quinoline
  • Vérifie que l'équipement, les manuels, les fournitures et tous les autres accessoires sont arrivés intacts, comme spécifié dans le bon de commande. Vérifier que l’équipement est assemblé et installé et que tous les tests de diagnostic initiaux ont été effectués. Tout événement anormal observé lors de l’assemblage et de l’installation a été documenté.
  • Utilitaire, installation et environnement : vérifier que le site d’installation répond de manière satisfaisante aux exigences environnementales spécifiées par le fabricant.
QO
  • Informations sur les composants du système : des informations détaillées sur la configuration de chaque composant du système ont été enregistrées.
  • Limites OQ : Consignez une liste des limites recommandées par le fabricant pour garantir que le système fonctionne comme prévu.
  • Tests et résultats opérationnels de l’équipement : Tester les fonctions importantes de l’équipement pour vérifier que ce dernier fonctionne comme prévu par le fabricant et requis par l’utilisateur. Il s’agit d’un groupe de paramètres d’équipement importants sélectionnés pour les tests en fonction de l’utilisation prévue de l’équipement. - Tests clés : Porte entrouverte, Panne de courant, Alertes de température
Cartographie de température
  • Tests et résultats de cartographie de la température : Testez les capacités importantes de l’équipement pour vous assurer que l’équipement fonctionne conformément à l’utilisation prévue du système.
Cartographie de température multipoints sur une période de 24 heures avec des intervalles de données d'une minute.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific Réfrigérateur de laboratoire
Description La validation (QI / QO) comprend une procédure de protocole normalisée, QI : Vérifier les conditions d’installation et d’environnement, QO : Vérifiez le fonctionnement conformément aux spécifications de conception, effectuez le mappage de la température de la chambre vide, ouvrez la porte et effectuez les tests de perte d’alimentation. Cartographie thermique : 24 heures de cartographie multipoints.
Type de produit Service IQ/OQ
Service Offering Garantie de requalification sans frais exclusive pour l’industrie. Unity Lab Services est le seul fournisseur de services OEM à offrir une garantie et à promettre de requalifier gratuitement les instruments et équipements si un composant clé tombe en panne pendant la période de garantie d'usine d'origine ou pendant un plan de service d'instrument admissible.
Site Contactez votre responsable de compte local pour obtenir une liste des zones de couverture standard et étendues.
Comprend Voyager vers les grandes zones métropolitaines. Cela n’inclut pas l’installation. L’instrument doit être installé, mis sous tension, et réglé la température à 24 heures avant le service sur site.