Learn More
Unity Lab Services™ Service de validation des réfrigérateurs et congélateurs de laboratoire Thermo Scientific™ (+5 à -40°C)
Code produit 15596199
Code produit 15596199 Fournisseur Unity Lab Services™ Code fournisseur IOQPCKE89003482
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Restez conforme à notre garantie de requalification sans frais exclusive et incluse avec chaque service de validation de réfrigérateurs et congélateurs de laboratoire Thermo Scientific (+5°C à -40°C) Service de validation pour tous les réfrigérateurs et congélateurs de laboratoire Thermo Scientific, sauf le réfrigérateur et congélateur TSX505 / Jewett
2-Amino-3-méthylimidazo[4,5-f]quinoline
  • Déballage, assemblage et installation : vérifier que l’équipement, les manuels, les fournitures et tous les autres accessoires sont livrés intacts comme spécifié dans la commande de vente. Vérifier que l’équipement est assemblé et installé et que tous les tests de diagnostic initiaux ont été effectués. Tout événement anormal observé lors de l’assemblage et de l’installation a été documenté.
  • Utilitaire, installation et environnement : vérifier que le site d’installation répond de manière satisfaisante aux exigences environnementales spécifiées par le fabricant.
Informations sur les composants du système QO : des informations détaillées sur la configuration de chaque composant du système ont été enregistrées.
  • Limites OQ : Consignez une liste des limites recommandées par le fabricant pour garantir que le système fonctionne comme prévu.
  • Tests et résultats opérationnels de l’équipement : Tester les fonctions importantes de l’équipement pour vérifier que ce dernier fonctionne comme prévu par le fabricant et requis par l’utilisateur. Il s’agit d’un groupe de paramètres d’équipement importants sélectionnés pour les tests en fonction de l’utilisation prévue de l’équipement.
- Tests clés : Porte entrouverte, Panne de courant, Alertes de température