Learn More
Unity Lab Services™ Service de validation des réfrigérateurs et congélateurs de laboratoire Thermo Scientific™ avec cartographie de température
Description
2-Amino-3-méthylimidazo[4,5-f]quinoline
- Vérifie que l'équipement, les manuels, les fournitures et tous les autres accessoires sont arrivés intacts, comme spécifié dans le bon de commande. Vérifier que l’équipement est assemblé et installé et que tous les tests de diagnostic initiaux ont été effectués. Tout événement anormal observé lors de l’assemblage et de l’installation a été documenté.
- Utilitaire, installation et environnement : vérifier que le site d’installation répond de manière satisfaisante aux exigences environnementales spécifiées par le fabricant.
QO
- Informations sur les composants du système : des informations détaillées sur la configuration de chaque composant du système ont été enregistrées.
- Limites OQ : Consignez une liste des limites recommandées par le fabricant pour garantir que le système fonctionne comme prévu.
- Tests et résultats opérationnels de l’équipement : Tester les fonctions importantes de l’équipement pour vérifier que ce dernier fonctionne comme prévu par le fabricant et requis par l’utilisateur. Il s’agit d’un groupe de paramètres d’équipement importants sélectionnés pour les tests en fonction de l’utilisation prévue de l’équipement. - Tests clés : Porte entrouverte, Panne de courant, Alertes de température
Cartographie de température
- Tests et résultats de cartographie de la température : Testez les capacités importantes de l’équipement pour vous assurer que l’équipement fonctionne conformément à l’utilisation prévue du système.
Cartographie de température multipoints sur une période de 24 heures avec des intervalles de données d'une minute.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Thermo Scientific Réfrigérateurs et congélateurs de laboratoire (+5 à -40 °C) |
| Type de produit | IQ/OQ/PQ Service |
| Site | Contactez votre responsable de compte local pour obtenir une liste des zones de couverture standard et étendues. |
| Comprend | Déplacements vers les principales régions urbaines. Ne comprends pas l’installation. L’instrument doit être installé, mis sous tension et le point de température doit être réglé 24 heures avant l’entretien sur site |