Includes
Cuve à coloration à station unique ; Cuve à coloration à station double ; Clips porte-lames ; kit de tubulures d’eau de rinçage
Une méthode fiable et économique pour automatiser la coloration ; toutes les unités utilisent un convoyeur pour préparer des lames colorées de façon constante
- Son faible encombrement permet de le placer sur la plupart des cryostats pour un flux de travail ininterrompu lors de la réalisation de coupes en congélation
- Il comprend 14 stations de coloration (de 20 secondes chacune), de l’eau courante et un réservoir de collecte d’une capacité de 13 lames
- Le temps total de coloration est inférieur à cinq minutes
- Il peut également être utilisé pour la coloration manuelle lorsque la situation l’exige
- Les clips de diapositives à code couleur correspondent à Epredia Cryochrome™ diapositives en couleur et supports d'inclusion de coupes congelées en couleur
Caractéristiques physiques :
- Dimensions (P x L x H) : 6,25 x 25 x 18,4 in (15,9 x 64 x 27 cm)
- Hauteur de dégagement : 9,75 in 24,8 cm
- Poids : 7,4 kg (16,3 lb) (7,3kg)
- Alimentation électrique requise : 110-120 V CA, 60 Hz, maximum 2,0 A ; 220-240 V CA, 50/60 Hz, 1,0 A maximum
Spécification
Spécification
| Type de produit | Clip porte-lames |
| Couleur | Blanc |
| À utiliser avec (équipement) | Automate de coloration linéaire Linistat™ |
| Quantité | 25/Pk. |