Learn More
Unity Lab Services™ Thermo Scientific Service de validation des équipements de stockage d'azote liquide avec cartographie thermique pour CryoPlus™ Systèmes de stockage
Code produit 15651549
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Thermo Scientific Liquid Nitrogen Storage Equipment including Thermo Scientific CryoPlus™ Storage Systems
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15651549 Thermo Scientific Liquid Nitrogen Storage Equipment including Thermo Scientific CryoPlus™ Storage Systems 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15651549 Fournisseur Unity Lab Services™ Code fournisseur IOPQPCKE89003506
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4685.00€
    4158.00€ / 1 pièces
    Économisez 527.00€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 18-02-2027
Restez conforme grâce à notre garantie de requalification gratuite et exclusive à l'industrie, incluse avec chaque Thermo Scientific Service de validation des équipements de stockage d'azote liquide avec cartographie thermique pour Thermo Scientific CryoPlus™ Systèmes de stockage
2-Amino-3-méthylimidazo[4,5-f]quinoline
  • Déballage, assemblage et installation : vérifier que l’équipement, les manuels, les fournitures et tous les autres accessoires sont livrés intacts comme spécifié dans la commande de vente. Vérifier que l’équipement est assemblé et installé et que tous les tests de diagnostic initiaux ont été effectués. Tout événement anormal observé lors de l’assemblage et de l’installation a été documenté.
  • Utilitaire, installation et environnement : vérifier que le site d’installation répond de manière satisfaisante aux exigences environnementales spécifiées par le fabricant.
QO
  • Informations sur les composants du système : des informations détaillées sur la configuration de chaque composant du système ont été enregistrées.
  • Limites OQ : Consignez une liste des limites recommandées par le fabricant pour garantir que le système fonctionne comme prévu.
  • Tests et résultats opérationnels de l’équipement : Tester les fonctions importantes de l’équipement pour vérifier que ce dernier fonctionne comme prévu par le fabricant et requis par l’utilisateur. Il s’agit d’un groupe de paramètres d’équipement importants sélectionnés pour les tests en fonction de l’utilisation prévue de l’équipement. - Tests clés : Porte entrouverte, Panne de courant, Alertes de température
Cartographie de température
  • Tests et résultats de cartographie de la température : Testez les capacités importantes de l’équipement pour vous assurer que l’équipement fonctionne conformément à l’utilisation prévue du système.
  • - Cartographie de température multipoint sur une période de 24 heures avec des intervalles de données d'une minute. Comprend les tests de cycle de congélation en phase liquide lors du refroidissement, du super refroidissement, du passage en phase solide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific Liquid Nitrogen Storage Equipment including Thermo Scientific CryoPlus™ Storage Systems
Site Contact your local sales representative for a list of standard and extended coverage areas.
Comprend Travel to major metropolitan areas. Does not include Installation. Instrument must be installed, powered-up and set temperature point for 24 hours before on-site service