Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de racks et de & boîtes cryogéniques Locator™
Code produit 10328253 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Locator 4
Locator 6 Plus
Locator 8
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10328253 Locator 6 Plus 1 pièce
10062733 Locator 4 1 pièce
10608333 Locator 4 1 pièce
10688493 Locator 8 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10328253 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur HR509X32A70
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    351.76€
    304.21€ / 1 pièces
    Économisez 47.55€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Racks indexés en acier inoxydable s’insérant dans les emplacements correspondants du récipient. Chaque support est muni de compartiments de stockage individuels qui peuvent contenir un Thermo Scientific Nalgene™ Boîte de conservation cryogénique.
Requires
Nalgene Boîtes de conservation cryogénique (ventes séparément). Chaque boîte comporte des zones de stockage numérotées individuellement permettant d'utiliser des tubes 2 ml ou plus petits.
Système de stockage rendant le retrait des échantillons cellulaires simple et rapide
La conception compacte de ces systèmes minimise l’encombrement tout en maximisant la capacité de stockage. Adaptés aux méthodes de gestion informatiques et manuelles. Les récipients super-isolés se caractérisent par une conception à ouverture étroite spéciale, qui conserve l’azote liquide en minimisant l’évaporation.
  • Uniformité de température exceptionnelle : Les échantillons sont stockés à une température °inférieure à -180 °C, même lorsqu'ils mesurent moins de 2 in. Il reste 5 cm d'azote liquide dans le récipient.
  • Protection des échantillons irremplaçables assurée par un contrôleur de niveau à ultrasons minimisant l’évaporation d’azote liquide et la conduction
  • Une isolation par le vide sophistiquée minimise l’évaporation de l’azote liquide et réduit les coûts d’exploitation
  • Un moniteur optionnel assure une lecture continue du niveau d'azote liquide par LED ; active des alarmes visuelles et sonores lorsque le niveau descend en dessous de la plage de sécurité d'environ 1 in. (2,5 cm)
  • Une alarme optionnelle alerte l’opérateur en cas de perte excessive d’azote liquide
  • Verrouillage de sécurité interdisant toute ouverture non autorisée
Localisateur Jr.
  • Durée de conservation statique : 70 jours
  • 1600 (100/boîte) 1
  • Taux d'évaporation : 0,85 L/jour
Locator 4
  • Durée de conservation statique : 112 jours
  • 3600 (100/boîte) 2
  • Taux d'évaporation : 0,99 L/jour
Locator 8
  • Durée de conservation statique : 185 jours
  • 1800 (25/boîte) 3
  • Taux d'évaporation : 0,6 L/jour
Certifications
CSA, CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Rack cryo
À utiliser avec (équipement) Locator 6 Plus
Capacité 2 in Boîtes (1), 4 in Boîtes (5)