Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons Nunc™ pour flacons rotatifs TufRol™
Description
Modèles ventilés et non ventilés
- Moulés dans du polyéthylène haute densité (PEHD)
- Conçus pour empêcher le mauvais filetage et fournir un joint sécurisé
- Le bouchon ventilé est doté d’un évent de filtre à membrane microporeuse hydrophobe de 0.2 μm, ce qui permet un échange gazeux homogène quand le bouchon est en position fermée
Spécification
Spécification
| Nbre par carton | 500/boîte |
| Stérilité | Stériles |
| Type de produit | Bouchon ventilé |
| À utiliser avec (équipement) | Flacon rotatif TufRol |