Learn More
Fisherbrand™ Électrode combinée au chlorure d’accumulation Accumet™, sans mercure
Code produit 11500154 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
BNC
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs Conditionnement
11500154 BNC 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11500154
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1045.00€
    970.62€ / 1 pièces
    Économisez 74.38€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 05-01-2027
Les applications typiques incluent l’eau/les eaux usées, les sols, les produits laitiers, les viandes, les tomates/légumes.
Méthode approuvée par ASTM/AOAC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Applications Chlorure
Types de connecteurs BNC
Jonction Jonction à flux sûr
Matériau Plastique
À utiliser avec (équipement) Compteur ISE avec connexion BNC
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 80°C
Type Électrode combinée au chlorure