Learn More
Thermo Scientific™ Modules de capteur ISE à membrane plastique Orion™
Code produit 10749741
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
ISE d'ammoniaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10749741 ISE d'ammoniaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10749741 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 931801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    407.00€
    319.50€ / 1 pièces
    Économisez 87.50€
    21% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Get quick, reliable and accurate measurements of dissolved ammonium in aqueous solutions.
The ammonium module must be used with the 9300BNWP electrode body and double junction reference electrode, Cat. No. 900200.
Modules de capteurs interchangeables pour électrodes à membrane plastique Orion. Les capteurs combinés peuvent être utilisés en combinaison avec des électrodes ; des capteurs à demi-cellule dans des modèles à demi-cellule. Le corps / la poignée de l’électrode Orion est disponible séparément : commandez la réf. 13-641-24.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Types de connecteurs WPBNC
À utiliser avec (équipement) ISE d'ammoniaque
Type Module de capteur