Learn More
Thermo Scientific™ Imprimante compacte Orion série Star A
Code produit 15826361
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
9,5 x 6,25 x 6 po ; 24 x 16 x 15 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
15826361 9,5 x 6,25 x 6 po ; 24 x 16 x 15 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15826361 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur STARA106
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    810.00€
    669.29€ / 1 pièces
    Économisez 140.71€
    17% de réduction
Expédition estimée: 04-02-2027
L’imprimante compacte à ruban encreur Orion Star série A 100-240 V comprend une imprimante, un ruban encreur, un rouleau de papier, un câble d’interface de mesure et des cordons d’alimentation (110 V US / Japon, 220 V Europe, 240 V UK / Singapour et Chine / Australie / Nouvelle-Zélande)
• Choisissez une interface USB ou Ethernet intégrée
• Options d’interfaces série, parallèle, USB, Ethernet, Bluetooth et WiFi
• Coupe-tube nominal pour 1,800,000 coupes
• Certification Energy Star
• Kit de développement logiciel disponible pour les systèmes d’exploitation iOS et Android
Garantie
1 an
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Imprimante
Couleur Noir
À utiliser avec (équipement) Orion Lab Star series bench meters, Orion Star A210 series bench meters, Orion Dual Star bench meters, Orion Versa Star Pro series bench meters, Orion Star A220 series portable meters, Orion Star A320 series portable meters and Orion Star T900 series potentiometric titrators
Certifications/Conformité CE, FCC, RoHS
Dimensions (L x l x H) 9,5 x 6,25 x 6 po ; 24 x 16 x 15 cm
Comprend Imprimante avec coupe-papier intégré, un ruban encreur, un rouleau de papier, câble d’interface de mesure et cordons d’alimentation
Modèle Orion Star A