Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ IMAGEN™ pour Influenza A & B
Code produit 13255779
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 dosages
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
13255779 50 dosages
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13255779 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur K6105112
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    805.00€
    521.37€ / 50 tests
    Économisez 283.63€
    35% de réduction
 Article restreint
En stock
Pour la détection et l’identification des souches A et B du virus de la grippe dans des échantillons cliniques ou des cultures cellulaires
  • Le test utilise des anticorps monoclonaux spécifiques aux espèces pour détecter les épitopes des glycoprotéines du virus Influenza et des protéines de fusion spécifiques au virus Influenza de type A ou de type B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 50 dosages