Learn More
Epredia™ PARA/Gard™ Paraffin Repellent
Code produit 10230099 Tous les produits Epredia Produits
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
100 ml
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
10230099 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10230099 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 350170
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Safe for use on wooden, metallic, and plastic surfaces
  • Leaves thin/non-toxic film
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (impérial) 3.38 oz.
Volume (métrique) 100 ml