Learn More
Thermo Scientific™ Master Mix PCR haute fidélité Phusion Green Hot Start II
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
Includes
ADN polymérase Phusion Hot Start II haute fidélité
- ADN polymérase Phusion Hot Start II haute fidélité (2 U / μl)
- 5 X Tampon Phusion HF
- 5 X Tampon Phusion GC
- DMSO
- Solution de 50 mM de MgCl2
- ADN polymérase Phusion Hot Start II (2 U / Glc muL) haute fidélité
- 5 X Tampon Phusion Green HF
- 5 X Tampon Phusion Green GC
- DMSO
- Solution de 50 mM de MgCl2
Thermo Scientific Phusion High-Fidelity DNA Polymerases set a gold standard for high performance PCR. Featuring an error rate 50-fold lower than that of Taq, and 6-fold lower than that of Pfu, Phusion High-Fidelity DNA Polymerase is excellent choice for cloning and other applications requiring high fidelity. Phusion DNA Polymerases offer robust performance with short protocol times, even in the presence of PCR inhibitors, and generate higher yields with lower enzyme amounts than other DNA polymerase.
L’ADN polymérase Phusion Hot Start II High-Fidelity à démarrage à chaud associe l’ADN polymérase Phusion et un ligand spécifique Affibody lié de façon réversible. Le ligand Affibody inhibe l’activité de l’ADN polymérase à température ambiante et empêche ainsi l’amplification de produits non spécifiques.
Le ligand Affibody inhibe également l’activité exonucléase 3‡ → 5‡ de la polymérase, empêchant la dégradation des amorces et de l’ADN modèle pendant la configuration de la réaction. À des températures de polymérisation, le ligand est libéré, rendant la polymérase pleinement active. L’ADN polymérase Phusion Hot Start II à démarrage à chaud ne nécessite pas d’étape d’activation distincte dans le protocole PCR, car elle est immédiatement réactivée à des températures élevées.
La nouvelle ADN polymérase Phusion Green Hot Start II à démarrage à chaud haute fidélité est une combinaison d’ADN polymérase Phusion Hot Start II et des tampons 5X Phusion Green. Les tampons contiennent un réactif de densité et deux colorants de suivi qui favorisent le chargement direct des produits issus de la PCR sur un gel. Le tampon coloré n’interfère pas avec les excellentes performances de l’ADN polymérase Phusion Hot Start II et est compatible avec des applications en aval, telles que le séquençage, la ligature et la digestion par des enzymes de restriction de l’ADN.
L’ADN polymérase Phusion Hot Start II High-Fidelity est la polymérase d’ADN à démarrage à chaud la plus précise du marché. Elle associe l’ADN polymérase Phusion et un ligand spécifique Affibody lié de façon réversible. L’Affibody inhibe l’activité de l’ADN polymérase à température ambiante et empêche ainsi l’amplification de produits non spécifiques.
Le ligand Affibody inhibe également l’activité exonucléase 3’ → 5’ de la polymérase, empêchant ainsi la dégradation des amorces et du modèle d’ADN durant l’installation de la réaction. À des températures de polymérisation, le ligand est libéré, rendant la polymérase pleinement active. L’ADN polymérase Phusion Hot Start II à démarrage à chaud ne nécessite pas d’étape d’activation distincte dans le protocole PCR, car elle est immédiatement réactivée à des températures élevées.
La nouvelle ADN polymérase Phusion Green Hot Start II à démarrage à chaud haute fidélité est une combinaison d’ADN polymérase Phusion Hot Start II et des tampons 5X Phusion Green. Les tampons contiennent un réactif de densité et deux colorants de suivi qui favorisent le chargement direct des produits issus de la PCR sur un gel. Le tampon coloré n’interfère pas avec les excellentes performances de l’ADN polymérase Phusion Hot Start II et est compatible avec des applications en aval, telles que le séquençage, la ligature et la digestion par des enzymes de restriction de l’ADN.
Points clés
- Possibilité de préparation de la réaction à température ambiante
- Réduction de l'amplification non spécifique
- Empêche la dégradation de l’amorce lors de la préparation
- Aucune réactivation nécessaire grâce à la technologie Hot Start (démarrage à chaud)
- Fidélité extrême (52X Taq)
- Vitesse de la polymérase diminuant les temps d'extension
- Réactions robustes, optimisation minimale nécessaire
- Rendement accru du produit avec un volume minimum d'enzyme
- Chargement direct sur gel avec tampon vert
- PCR haute fidélité
- Haut débit
- Modèles difficiles (riches en GC)
- Génération de modèle à des fins de séquençage
- PCR multiplex
- PCR longue portée
- Clonage
- Mutagénèse†
- Microarray
Comprend
ADN polymérase Phusion Hot Start II à démarrage à chaud haute fidélité
- ADN polymérase Phusion Hot Start II à démarrage à chaud haute fidélité (2 U / μl)
- 5 X Tampon Phusion HF
- 5 X Tampon Phusion GC
- DMSO
- Solution de 50 mM de MgCl2
- ADN polymérase Phusion Hot Start II à démarrage à chaud haute fidélité (2 U / μl)
- 5 X Tampon Phusion Green HF
- 5 X Tampon Phusion Green GC
- DMSO
- Solution de 50 mM de MgCl2
Danger : non
Durée de conservation : 24 mois
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Tampon de stockage : 20 mM de Tris-HCl (pH 7,4 à 25°C), 0,1 mM d’EDTA, 1 mM de DTT, 100 mM de KCl, stabilisants, 200 μg / ml de BSA et 50 % de glycérol.
Conditions de conservation : − 20°C
Specifications
Specifications
| Concentration | 2X |
| Contenu et stockage | • Master Mix PCR haute fidélité Phusion Green Hot Start II 2X (fournit 1,5 mM de MgCl2 dans la concentration finale 1X) • Eau, sans nucléase • DMSO Conserver à -20°C. |
| GC-Rich PCR Performance | Moyenne |
| Polymérase | ADN polymérase Phusion Hot Start II haute fidélité |
| Vitesse de réaction | Rapide |
| Type de produit | Master Mix de PCR haute fidélité à démarrage à chaud |
| Quantité | 500 réactions |
| Conditions d’expédition | Dry Ice |
| À utiliser avec (application) | Clonage, High-fidelity PCR |
| Fidélité (par rapport à Taq) | 52 X |
| Show More |