Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ 6 Protein Digest, equimolar, LC-MS grade
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
L’étalon de digestion de 6 protéines Thermo Scientific Pierce, équimolaire, qualité LC-MS, est un mélange de digestion des protéines équimolaire hautement validé pour une utilisation comme échantillon de contrôle de la qualité pour l’analyse par spectrométrie de masse (MS) d’échantillons protéomiques.
- Échantillon de contrôle positif : optimisé et validé comme étalon de contrôle de la qualité pour les applications de spectrométrie de masse
- Excellente couverture des séquences : en moyenne, couverture des séquences supérieure à 70 % du mélange de 6 protéines
- Qualité des peptides validée : procédure de digestion optimisée pour réduire au maximum les clivages ratés et l’alkylation trop importante
- Tests rigoureux : produit de digestion de 6 protéines de haute qualité et homogène garanti et documenté grâce à des certificats d’analyse spécifiques au lot
- Stable : fourni dans un format lyophilisé stable
Specifications
Specifications
| À utiliser avec (équipement) | Spectromètre de masse |
| Type de produit | Digestion des protéines |
| Gamme de produits | Pierce |
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (-5 à -30°C). |
| Matériau de départ | peptides |
| Type de produit final | peptides |
| Méthode de détection | Spectrométrie de masse |
| Étape du flux de travail | Étalonnage |
| Quantité | 100 pmol |
| Forme | Pleine |