Learn More
Thermo Scientific™ Jeu de réactifs de marquage isobare TMT10plex™
Code produit 15275743 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 réactions
30 réactions
60 réactions
8 x 0,2 mg
Type de produit:
Ensemble de réactifs de marquage isobariques
Kit de marquage de masse isobare
Conditionnement:
10 réactions
30 réactions
60 réactions
80 réactions
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type de produit unitSize
15275743 10 réactions Ensemble de réactifs de marquage isobariques 10 réactions
15285743 30 réactions Ensemble de réactifs de marquage isobariques 30 réactions
15205763 60 réactions Ensemble de réactifs de marquage isobariques 60 réactions
15698065 8 x 0,2 mg Ensemble de réactifs de marquage isobariques 80 réactions
15295743 30 réactions Kit de marquage de masse isobare 30 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15275743 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 90110
Edge
Les réactifs et kits de marquage isobare de masse TMT10plex permettent l’identification et la quantification multiplexées des protéines pour un maximum de 10 échantillons par spectrométrie de masse en tandem (MS).
Les réactifs et kits de marquage isobare TMT10plex contiennent dix composés isobariques de même masse et de même structure chimique (c’est-à-dire isotopomères) composés d’un groupe ester NHS réactif à l’amine, d’un bras espaceur et d’un rapporteur de masse. Jusqu’à dix échantillons de peptides différents préparés à partir de cellules ou de tissus peuvent être marqués en parallèle, puis combinés pour l’analyse. Pour chaque échantillon, une masse rapporteur unique (c’est-à-dire TMT10 126-131 Da) dans la région de faible masse du spectre MS/MS à haute résolution est utilisée pour mesurer les niveaux d’expression relatifs des protéines pendant la fragmentation des peptides et la spectrométrie de masse en tandem.
Les réactifs et kits de marquage isobare de masse en tandem (TMT) sont spécifiquement conçus pour permettre l’identification et la quantification des protéines dans différents échantillons par spectrométrie de masse en tandem. Les réactifs de marquage TMT10plex partagent une structure identique avec les réactifs TMTzero, TMTduplex et TMTsixplex, mais contiennent différents nombres et combinaisons d’isotopes 13C et 15N dans le rapporteur de masse. Les différents isotopes donnent lieu à un ensemble de marqueurs 10-plex qui présentent des différences de masse dans le rapporteur pouvant être détectées à l’aide d’instruments Orbitrap MS à haute résolution.
Les avantages des réactifs de marquage TMT10plex incluent une quantification multiplex relative accrue, un débit d’échantillons accru et moins de valeurs quantitatives manquantes parmi les échantillons. Les réactifs de marquage TMT10plex sont parfaits pour l’analyse d’échantillons de protéines multiples provenant d’expériences de réponse à la dose d’inhibiteur, d’expériences de cours du temps, ou pour améliorer les statistiques sur les réplicats biologiques.
Caractéristiques des kits de réactifs et de marquage isobare de masse TMT10plex
Puissant—l’analyse MS multiplexée augmente le débit des échantillons et permet la quantification relative d’un maximum de dix échantillons différents provenant de cellules, de tissus ou de fluides biologiques
Homogène—la structure et la performance identiques des réactifs TMTzero, TMTduplex, TMTsixplex et TMT10plex permettent une transition efficace du développement de méthodes à la quantification multiplex, permettant la recherche de biomarqueurs à travers les plateformes et les ensembles de données
Fiable—l’augmentation de la capacité multiplex permet de réduire les valeurs quantitatives manquantes entre les échantillons et d’optimiser la confiance entre les réplicats
Efficace—les réactifs réagissant aux amines et activés par l’ester NHS garantissent un marquage efficace de tous les peptides, quelle que soit la séquence de la protéine ou la spécificité de l’enzyme protéolytique
Compatible—optimisé pour une utilisation avec les plateformes Orbitrap MS/MS à haute résolution, l’analyse des données étant entièrement prise en charge par Proteome Discoverer 2.3.
Applications :
• Identification et quantification des protéines à partir de multiples échantillons de cellules, de tissus ou de liquides biologiques
• Profilage de l’expression des protéines entre l’état normal et l’état pathologique ou entre le contrôle et le traitement
• Analyse quantitative des protéines pour lesquelles aucun anticorps n’est disponible
• Identification et quantification des protéines membranaires et des protéines modifiées au niveau post-translationnel
• Identification et quantification de centaines ou de milliers de protéines en une seule expérience
Les réactifs TMT sont fournis sous forme de kits autonomes ou de kits optimisés contenant tous les réactifs et contrôles nécessaires pour une flexibilité, une commodité et une fiabilité maximales. Associés aux instruments et logiciels Thermo Scientific Orbitrap à haute résolution, leaders sur le marché, les réactifs TMT10plex offrent des solutions globales intégrées pour l’analyse quantitative de l’expression des protéines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Spectromètre de masse
Type de produit Ensemble de réactifs de marquage isobariques
Gamme de produits TMT10plex
Suffisant pour 10 Reactions
Contenu et stockage Suffisant pour : Une expérience 10-plex (1 x 10 voies)
• Réactif de marquage TMT10-126, 1 x 0,8 mg
• Réactif de marquage TMT10-127N, 1 x 0,8 mg
• Réactif de marquage TMT10-127C, 1 x 0,8 mg
• Réactif de marquage TMT10-128N, 1 x 0,8 mg
• Réactif de marquage TMT10-128C, 1 x 0,8 mg
• Réactif de marquage TMT10-129N, 1 x 0,8 mg
• Réactif de marquage TMT10-129C, 1 x 0,8 mg
• Réactif de marquage TMT10-130N, 1 x 0,8 mg
• Réactif de marquage TMT10-130C, 1 x 0,8 mg
• Réactif de marquage TMT10-131, 1 x 0,8 mg
Stocker à –20°C.
Marqueur ou colorant Marquages Tandem Mass Tag™ (TMT)
Matériau de départ Lysat cellulaire
Type de produit final Protéine PEPTIDE
Méthode de détection Spectrométrie de masse
Étape du flux de travail Marquage des protéines
Quantité 10 réactions
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Isobaric Label Reagents and Kits
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P330-Rincer la bouche.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-dichloromethane,1,2-dichloroethane,sodium lauryl sulphate, Tris(2-carboxyethyl)phosphonium chl