Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Anti-HA Agarose
Code produit 11533060 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 ml de résine stabilisée
5 ml de résine stabilisée
Conditionnement:
1 pièce
10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11533060 1 ml de résine stabilisée 1 pièce
11543060 5 ml de résine stabilisée 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11533060 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 26181
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
L’anticorps monoclonal marqueur d’épitope HA 26181 et 26182 Thermo Scientific™ détecte spécifiquement le marquage par épitope HA dans les échantillons de marqueur. Il est validé pour l’immunoprécipitation
Un marqueur HA est fréquemment incorporé dans des protéines recombinantes à diverses fins. Un anticorps anti-HA peut alors être utilisé pour détecter la protéine lors d’études avec des cellules transfectées.
Espèces hôtes : Souris
Réactivité croisée : Marqueur
Isotype : IgG1
Clone : 2-2.2.14
Immunogène : YPYDVPDYA de peptide HA dérivé en ovalbumine
Formulation : 1 ml d’anticorps purifié dans du PBS, avec 0,05 % d’azoture de sodium ; pH 7,2
Synonymes : hémagglutinine de la grippe humaine, marqueur HA, HA, marqueur d’épitope HA
Le 26181 est fourni sous forme de 1 ml d’anticorps sur de l’agarose à microbilles à 4 % réticulée fournie sous forme de suspension à 50 % dans 0,1 M de phosphate, 0,15 M de NaCl, pH 7,2 avec 0,05 % d’azoture de sodium. Spécifique au peptide HA YPYDVPDYA. L’agarose anti-HA a été utilisée avec succès dans les applications d’immunoprécipitation. L’agarose anti-HA possède 3,5 mg d’anticorps monoclonal anti-HA IgG1 de souris conjugués par ml de résine d’agarose stabilisée. Le peptide synthétique HA (produit n° 26184) est disponible pour une utilisation dans des expériences de neutralisation et de contrôle ainsi que pour éluer de manière compétitive les protéines hybrides marquées HA de la résine d’affinité anti-HA immobilisée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Agarose
Type de colonne Résine d’agarose, affinité
Format Flacon
Conjugué Marqueur d’épitope HA (YPYDVPDYA)
Cible de purification Anticorps anti-HA
Contenu et stockage 1 ml de résine stabilisée, fournie sous forme de 2 ml de suspension à 50 %. Conservez à 2–8°C.
Quantité 1 ml de résine stabilisée
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Pierce Anti-HA Agarose
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: isopropanol