Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Anti-HA Agarose
Code produit 11543060 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 ml de résine stabilisée
5 ml de résine stabilisée
Conditionnement:
1 pièce
10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11543060 5 ml de résine stabilisée 10mL
11533060 1 ml de résine stabilisée 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11543060 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 26182
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
L’anticorps monoclonal marqueur d’épitope HA 26181 et 26182 Thermo Scientific™ détecte spécifiquement le marquage par épitope HA dans les échantillons de marqueur. Il est validé pour l’immunoprécipitation
Un marqueur HA est fréquemment incorporé dans des protéines recombinantes à diverses fins. Un anticorps anti-HA peut alors être utilisé pour détecter la protéine lors d’études avec des cellules transfectées.
Espèces hôtes : Souris
Réactivité croisée : Marqueur
Isotype : IgG1
Clone : 2-2.2.14
Immunogène : YPYDVPDYA de peptide HA dérivé en ovalbumine
Formulation : 10 ml d’anticorps purifiés dans du PBS, avec 0,05 % d’azoture de sodium ; pH 7,2
Synonymes : hémagglutinine de la grippe humaine, marqueur HA, HA, marqueur d’épitope HA
Le 26182 est fourni sous forme de 10 ml d’anticorps sur de l’agarose à microbilles à 4 % réticulée fournie sous forme de suspension à 50 % dans 0,1 M de phosphate, 0,15 M de NaCl, pH 7,2 avec 0,05 % de sodium. Spécifique au peptide HA YPYDVPDYA. L’agarose anti-HA a été utilisée avec succès dans les applications d’immunoprécipitation. L’agarose anti-HA possède 3,5 mg d’anticorps monoclonal anti-HA IgG1 de souris conjugués par ml de résine d’agarose stabilisée. Le peptide synthétique HA (produit n° 26184) est disponible pour une utilisation dans des expériences de neutralisation et de contrôle ainsi que pour éluer de manière compétitive les protéines hybrides marquées HA de la résine d’affinité anti-HA immobilisée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Agarose
Type de colonne Résine d’agarose, affinité
Format Flacon
Conjugué Marqueur d’épitope HA (YPYDVPDYA)
Cible de purification Anticorps anti-HA
Contenu et stockage 5 ml de résine stabilisée, fournie sous forme de 10 ml de suspension à 50 %. Conservez à 2–8°C.
Quantité 5 ml de résine stabilisée