Description
Le peptide synthétique HA 26184 de Thermo Scientific™ détecte spécifiquement l'HA dans les échantillons et il est validé pour le contrôle
Le peptide HA, NH2-YPYDVPDYA-COOH, est un peptide synthétique utilisé pour éluer de façon compétitive les protéines de fusion contenant l'étiquette d'hémagglutinine (HA) de la grippe liée aux résines d'affinité anti-HA immobilisées.
Formulation : 5 mg de peptide purifié (1 mg/ml) sans conservateur ;
26184 détecte l'HA dans les échantillons. 26184 a été utilisé avec succès dans les procédures de contrôle.
Formulation : 5 mg de peptide purifié (1 mg/ml) sans conservateur ;
26184 détecte l'HA dans les échantillons. 26184 a été utilisé avec succès dans les procédures de contrôle.
Specifications
Specifications
| Forme protéique | Recombinant |
| Contenu et stockage | Conservation à 4°C. |
| À utiliser avec (application) | Immunoprécipitation |
| Quantité | 5 mg |
Safety and Handling
Product Identifier
- Isopropanol
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contain: isopropanol