Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Antibody Biotinylation Kit for IP
Code produit 15332617 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
8 réactions
Conditionnement:
8 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15332617 8 réactions 8 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15332617 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 90407
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour le marquage des anticorps primaires à la biotine. À utiliser dans le cadre d’expériences d’immunoprécipitation avec agarose ou microbilles magnétiques réalisées avec le kit de biotinylation des anticorps pour IP Thermo Scientific™ Pierce™.
Les réactifs du kit de biotinylation des anticorps Pierce ont été optimisés et validés pour les anticorps marqués à la biotine pour les réactions d’IP et de co-IP. La détermination du nombre optimal de biotines à fixer à la molécule cible est l’une des principales difficultés de la biotinylation. Pour les applications d’IP et co-IP, une quantité de biotine trop élevée se traduit par une réduction de l’affinité pour l’antigène cible, alors qu’une quantité de biotine insuffisante entraîne le lessivage des anticorps lors de l’élution de l’antigène cible. La procédure de marquage de la biotine dans le kit de biotinylation d’anticorps Pierce pour immunoprécipitation a été développée pour relever ce défi.
Le kit de biotinylation d’anticorps Thermo Scientific™ Pierce™ pour l’immunoprécipitation fournit des réactifs de biotinylation conçus spécifiquement pour le marquage des anticorps primaires utilisés dans les applications d’immunoprécipitation.
  • Optimisé pour l’immunoprécipitation : les réactifs et les protocoles conçus spécifiquement pour traiter le marquage des anticorps pour les applications d’immunoprécipitation
  • Facile à utiliser : configuration du kit spécialement optimisée pour accueillir 50 à 200 μg d’anticorps dans une réaction de 100 μl ; des colonnes de dessalage sont fournies pour éliminer l’excès de réactif de biotinylation après le marquage
  • Réactif aux amines : réagit avec les amines primaires (-NH2) des anticorps
  • Solubilité accrue : la pegylation améliore la solubilité dans l’eau de l’anticorps biotinylé et empêche l’agrégation lors du stockage
  • Réduction de l’encombrement stérique : le bras espaceur plus long (29 angströms) minimise l’encombrement stérique lors de la liaison aux molécules d’avidine
Le kit contient suffisamment de réactifs pour marquer 50 à 200 μg d’anticorps dans des volumes de réaction de 100 μl pour huit échantillons. Le réactif de marquage à la biotine NHS-PEG4 contient un groupe d’esters N-hydroxysuccinimide (NHS) réactifs aux amines et un espaceur PEG4 hydrosoluble pour un marquage optimal. Il est fourni dans des microtubes à usage unique faciles à utiliser. L’efficacité de marquage du réactif de biotinylation et l’affinité de liaison de l’anticorps marqué ont été validées avec des anticorps monoclonaux de souris (IgG1, IgG2), ainsi que des anticorps monoclonaux et polyclonaux de lapin. Les colonnes de centrifugation de dessalage Zeba™ sont fournies pour éliminer de manière simple et efficace des sels et l’excès de biotine.
Applications :
  • IP et co-IP
  • IP et co-IP pour les applications de spectrométrie de masse
  • Fixation d’anticorps à la streptavidine-agarose et aux supports magnétiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit de biotinylation d’anticorps
Quantité 8 réactions
Contenu et stockage NHS-PEG4-Biotine EZ-Link, 8 x 0,5 mg
Colonnes de dessalage Zeba (PMNL 7K), 8 x 0,5 ml
Solution saline dans un tampon phosphate 20X, 15 ml
Stocker au réfrigérateur (2 à 8°C).
Balance d’étiquetage 100 μg
Gamme de produits Pierce
Marqueur ou colorant Biotine
Labeling Target Anticorps