Learn More
Thermo Scientific™ B-PER™ Complete Bacterial Protein Extraction Reagent
Code produit 15255743 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 ml
500 mL
Conditionnement:
250mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15255743 250 ml 250mL
15265743 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15255743 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 89821
Les incontournables de la biologie des protéines
Utilisez le code promo 27946
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Includes
Les packages de réactifs sont disponibles dans des formulations de tampon Tris et phosphate ; les kits contiennent le réactif B-PER à base de Tris plus des enzymes DNase I et des lysosymes.
Lyse et extraction efficaces, en douceur, des cellules d’E.coli et autres cellules bactériennes
  • Réactif de lyse cellulaire facile à utiliser qui permet de rompre les cellules avec une grande efficacité et de solubiliser des protéines natives ou recombinantes sans les dénaturer
  • Tous les réactifs B-PER sont compatibles avec les applications en aval, notamment la chromatographie d’affinité (p. ex. la chromatographie d’affinité sur ions métalliques immobilisés, la chromatographie par glutathion), SDS-PAGE et la quantification des protéines (p. ex. les dosages protéiques Pierce BCA et Pierce 660 nm)
  • Cette formulation tout compris combine le réactif de lyse avec le lysozyme et une nucléase universelle pour permettre une extraction légère à partir de bactéries à Gram négatif et Gram positif
  • En fonction de votre application, vous pouvez ajouter au réactif les inhibiteurs de protéase, les sels, les agents réducteurs, les dénaturants et les chélateurs.
Caractéristiques du réactif d’extraction de protéines bactériennes B-PER :
  • Détergent dans un tampon Tris avec lysozyme et nucléase universelle
  • Amélioration de la lyse cellulaire et de la digestion de l’ADN, libérant ainsi des protéines solubles et réduisant la viscosité pour augmenter les rendements
  • Récupération de protéines de poids moléculaire élevé (protéines de PM élevé)
  • Équivalent économique au Master Mix Merck Millipore BugBuster™
  • Plus efficaces que la sonication classique et les tampons de lyse types et préparés à la maison, dont la plupart comprend des détergents et des composants qui interfèrent avec les applications en aval
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Formule Détergent exclusif dans 20 mM de tampon Tris, pH 7,5, contenant du lysozyme et de la nucléase universelle
Quantité 250 ml
Type de produit Réactif d’extraction de protéines bactériennes
Volume (métrique) 250 ml
Contenu et stockage Stockage à 4°C.
Gamme de produits B-PER