Learn More
Thermo Scientific™ Digestion de protéines BSA Pierce™, qualité MS
Code produit 15362647 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 nmol
Conditionnement:
1nmol
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15362647 1 nmol 1nmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15362647 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 88341
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Étalonne et assure le contrôle de la qualité pour l’analyse d’échantillons protéomiques par chromatographie liquide (LC) et spectrométrie de masse (MS), à l’aide de l’étalon de digestion de protéines BSA Thermo Scientific™ Pierce™, qualité LC-MS, soigneusement validé.
L’étalon de digestion de protéines BSA Thermo Scientific Pierce, qualité LC-MS, est un procédé validé de digestion des protéines optimisé pour une utilisation comme échantillon de contrôle de la qualité pour l’analyse par chromatographie liquide (LC) et spectrométrie de masse (MS) d’échantillons protéomiques.
  • Échantillon de contrôle positif : digestion de BSA optimisée et validée comme étalon de contrôle de la qualité pour les applications de spectrométrie de masse
  • Excellente couverture des séquences : plus de 85 % de couverture des séquences
  • Qualité des peptides validée : procédure de digestion optimisée pour réduire au maximum les clivages ratés et l’alkylation trop importante
  • Tests rigoureux : digestion de protéines BSA de haute qualité constante, documentée par le biais de certificats d’analyse spécifiques à chaque lot
  • Stable : fourni dans un format lyophilisé stable
L’étalon de digestion de protéines BSA Pierce est produit avec de l’albumine sérique bovine (BSA) de haute qualité et de la trypsine de qualité spectrométrie de masse. La BSA est entièrement réduite, alkylée (iodoacétamide) et dessalée (C18) après digestion de la trypsine pour fournir un étalon de qualité LC / MS exempt de protéines intactes. L’étalon de digestion de peptides offre une excellente couverture des séquences avec un minimum de clivages ratés et d’alkylation trop importante. Cet étalon de digestion a été testé avec robustesse pour la qualité de peptides, l’efficacité de digestion et l’uniformité d’un lot à l’autre et est adapté aux applications de LC et LC-MS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Spectromètre de masse
Type de produit Digestion des protéines
Gamme de produits Pierce
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 à -30°C).
Matériau de départ peptides
Type de produit final peptides
Méthode de détection Spectrométrie de masse
Étape du flux de travail Étalonnage
Quantité 1 nmol
Forme Pleine