Learn More
Thermo Scientific™ D-luciférine Pierce™, sel de monopotassium
Code produit 15215733 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15215733 100 mg 100mg
15225733 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15215733 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 88293
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Substrat de luciférase de luciole pour applications in vitro et in vivo
Thermo Scientific™ Pierce D-Luciferin is synthesized and manufactured to ensure high performance at a low cost, and the reporter is also tested by HPLC to ensure proper chirality and activity.
La D-luciférine Thermo Scientific Pierce est formulée à plus de 99 % de pureté, en tant que sels monosodique et monopotassique, pour fournir commodité et haute performance à un faible coût, lors des dosages de rapporteur impliquant la luciférase de luciole.
La luciférine est le substrat pour les réactions bioluminescentes avec la luciférase de luciole. Les sels de potassium et de sodium lyophilisés de luciférine de luciole sont stables et facilement solubles, et les deux formulations sont compatibles avec une grande variété d’imagerie in vivo basée sur la luciférase et de dosages bioluminescents in vitro. (Choisir utiliser l’un ou l’autre formulaire dépend de la préférence du chercheur.) Les applications incluent les dosages ATP, les dosages de rapporteurs de gènes, le séquençage à haut débit et divers dosages de contamination dans tout le domaine de la biotechnologie. Pour l’imagerie in vivo, l’injection de luciférine dans des systèmes modèles permet une surveillance en temps réel non-invasive de l’évolution de la maladie et / ou de l’efficacité du médicament par bioluminescence.
Points clés :
  • Pureté élevée, normalement supérieure à 99,7 %, telle que vérifiée par HPLC et FTIR
  • Excellentes performances avec les applications in vitro
  • Convient à l’imagerie in vivo
Applications :
  • Analyses de rapporteurs de gènes
  • Dosages ATP
  • Séquençage à rendement élevé
  • Dosages de contamination
  • Imagerie par bioluminescence in vivo
  • Sélection de médicaments
  • Dosages multiplexés pour étudier les effets hors cible
  • Analyse de la voie de transduction du signal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à ou en dessous de -20°C.
Méthode de détection Bioluminescent
À utiliser avec (application) Dosage de l’ATP, dosage des gènes rapporteurs
Type de produit D-luciférine, sel de monopotassium
Gamme de produits Pierce
Quantité 100 mg
Propriétés du substrat Substrat chimique
Type de substrat Substrat de luciférase