Learn More
Thermo Scientific™ Kit de dosage Bradford compatible avec le détergent Pierce™
Code produit 15398086 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
300 dosages de tubes à essai
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15398086 300 dosages de tubes à essai 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15398086 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 23246
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
Mesurez de manière fiable et rapide la concentration en protéines des lysats cellulaires ou d’autres échantillons contenant du Triton™ X-100, NP-40 ou d’autres détergents à l’aide du kit de dosage Bradford compatible avec le détergent Thermo Scientific™ Pierce™.
Le kit de dosage Bradford compatible avec les détergents Thermo Scientific Pierce est une modification rapide et prête à l’emploi de la méthode colorimétrique de liaison aux colorants Coomassie de Bradford bien connue pour la quantification protéique totale. Les additifs exclusifs au réactif Bradford le rendent compatible avec au moins 1 % des détergents et des réactifs de lyse qui sont couramment utilisés dans la recherche en sciences de la vie, y compris Triton™ X-100 et NP-40.
  • Pratique - courbe standard sans détergent
  • Flexible - compatible avec les échantillons avec et sans détergent
  • Échantillon minimal : ne nécessite que 10 μl pour la procédure sur microplaques
  • Colorimétrique : mesure effectuée à l’aide d’un spectrophotomètre standard ou d’un lecteur de plaques (595 nm)
  • Facile à utiliser : réactif unique, aucune préparation de réactif requise
  • Rapide : 10 minutes d’incubation à température ambiante
  • Large plage : détecte la concentration de protéines dans les plages de 2 à 1 500 μg / ml
Semblable à la méthode Bradford, le colorant Coomassie lie les protéines dans un milieu acide provoquant une variation immédiate de l’absorption maximale de 465 nm à 595 nm avec un changement de couleur concomitant du vert au bleu. De plus, le dosage est terminé en seulement 10 minutes.
Le dosage protéique peut être effectué soit au format tube à essai, soit au format microplaque. La plage de fonctionnement standard est comprise entre 100 et 1 500 μg / ml avec 1 % de détergent maximum (ou plus dans certains cas). Les concentrations protéiques sont estimées en faisant référence aux absorbances obtenues pour une série de dilutions protéiques standard, généralement de l’albumine sérique bovine (BSA), qui sont analysées en même temps que les échantillons inconnus. Étant donné que la réponse en couleurs avec le colorant Coomassie n’est pas linéaire avec l’augmentation de la concentration protéique, une courbe standard doit être réalisée avec chaque dosage. Les étalons peuvent être utilisés directement sans préparation dans le même détergent que l’on trouve dans les échantillons de test.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Réactif de dosage de Bradford compatible avec les détergents, 450 ml, à conserver à 4°C
Ampoules standard d’albumine, 10 x 1 ml, à conserver à température ambiante
Doser Dosage Bradford
Méthode de détection Colorimétrique
Gamme de produits Pierce
Type de produit Test d’analyse quantitative des protéines
Spécificité Non spécifique à la cible
À utiliser avec (application) Détection basée sur une solution, absorbance
À utiliser avec (équipement) Spectrophotomètre, lecteur de microplaques
Quantité 300 dosages de tubes à essai