Learn More
Thermo Scientific™ Solution de DNase I (1 unité/μl), exempte de RNase
Code produit 15198325 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 000 unités
Conditionnement:
1000 unités
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15198325 1 000 unités 1000 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15198325 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 89836
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Clivez et dégradez l’ADN non désiré à simple et double brin
La désoxyribonucléase I (DNase I) est un polypeptide glycosylé unique qui dégrade l’ADN simple et double brin indésirable. L’enzyme fonctionne en clivant l’ADN en fragments 5' phosphodinucléotides et en petits fragments oligonucléotidiques. La DNase I est communément ajoutée aux réactifs de lyse cellulaire afin d’éliminer la viscosité provoquée par le contenu en ADN des lysats cellulaires bactériens ou pour éliminer les modèles d’ADN des ARN produits par une transcription in vitro. Deux qualités de DNase sont proposées : l’une qui est suffisante pour le travail sur les protéines et l’autre qui est utile pour toute application nécessitant une digestion de l’ADN, où il est essentiel d’éviter d’endommager l’ARN.
Points clés :
  • Dégrade et élimine l'ADN indésirable présent dans les échantillons
  • Clive l'ADN simple brin et double brin
  • Compatible avec les réactifs de lyse cellulaire Thermo Scientific Pierce
  • Réduit la viscosité des lysats bactériens (extraits protéiques) afin de faciliter le pipetage
  • Fournie sous forme de stocks de glycérol à 50 % dans 10 mM de Tris-HCl de pH 7,5, 10 mM de CaCl2 et 10 mM de MgCl2
  • Disponible en deux formats pratiques : Testé à la RNase pour protéger l’ARN (N° Réf. 89836) et grade d’extraction protéique pratique (N° Réf. 90083)
Informations générales sur l’utilisation de la DNase I :
  • Les ions calcium sont requis pour l’activité de la DNAse I et des quantités traces de Ca++ peuvent être présentes à des concentrations suffisamment élevées pour que la DNase I soit active ; en revanche, l’utilisation d’EGTA ou de tampons exempts de calcium peut réduire l’activité de la DNase I à des taux indétectables.
  • Des taux élevés (c’est-à-dire, 100 mM) d’ions monovalents comme Na+ et K+ réduiront l’activité de la DNase I
  • La DNase I est inactivée par un chauffage à 65°C pendant 10 minutes
  • Unité Kunitz : 1 unité Kunitz est la quantité d’enzymes requise pour provoquer une augmentation de l’absorbance à 260 nm de 0,001 / min / ml à 25°C dans du NaOAc 0,1 M, pH 5,0, due à la dégradation d’ADN fortement polymérisé
  • Unités d’analyse de dégradation : 1 unité est définie comme la quantité d’enzymes qui est requise pour totalement dégrader 1 mg d’ADN plasmidique en 10 minutes à 37°C dans du Tris-HCl 10 mM pH 7,5, MgCl2 50 mM, CaCl2 13 mM
Spécifications (réf. 89836) :
  • Aspect visuel : Liquide transparent
  • Concentration : 1 unité / ml
  • Activité : ≥ 100 000 unités / mg de protéine
  • Contamination par la RNase : 20 unités libèrent < 2 % non précipitable à l’éthanol lors d’une incubation avec de l’ARN poly(A) marqué par H3
  • Analyse fonctionnelle : 1 μl d’enzyme dégrade < 5 % de l’ARN, mais dégrade 100 % de l’ADN
Spécifications (réf. 90083) :
  • Aspect visuel : Liquide transparent et incolore exempt de matières insolubles
  • Unités : ≥ 2 500 unités / ml
  • Définition d’une unité : 1 unité est définie comme la quantité d’enzyme requise pour produire une augmentation de l’absorbance à 260 nm de 0,001 / min / ml à 25°C pour de l’ADN fortement polymérisé
  • Élimination de la viscosité provoquée par l'ADN dans les lysats cellulaires protéiques
  • Élimination des matrices d'ADN des ARN produits par une transcription in vitro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Solution DNase I
Contenu et stockage Stockage à -20°C
Forme Liquide
Enzymes DNase
Quantité 1 000 unités