Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Firefly Luc One-Step Glow Assay Kit
Product Code. 15275663 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
Kit de 100 réactions
Kit de 1000 réactions
Unit Size:
1 kit
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15275663 Kit de 1000 réactions 1 kit
15255663 Kit de 100 réactions 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15275663 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 16197
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Effectuez des dosages de luciférase de luciole dans des applications de criblage à haut débit.
The Thermo Scientific Pierce Firefly One-Step Luc Glow Assay Kit measures firefly luciferase activity in mammalian cell culture using a single reagent-addition step, making it ideal for high-throughput screening (HTS) applications.
Le kit de test Luc Glow en une étape Thermo Scientific Pierce Firefly mesure l’activité de la luciférase de luciole dans la culture de cellules de mammifères en une seule étape d’ajout de réactif, ce qui en fait un dispositif idéal pour les applications de criblage à haut débit (HTS).
Ce kit d’analyse de luciférase de type luminescent est conçu pour être utilisé avec des cellules de mammifères cultivées qui sont transfectées avec des vecteurs exprimant l’enzyme rapporteur de luciférase de luciole approprié. Plusieurs caractéristiques rendent le kit particulièrement adapté aux luminomètres sans injecteurs et aux applications de criblage à haut débit (HTS). Le protocole pratique, homogène et en une seule étape minimise les étapes de manipulation pour prendre en charge l’automatisation. Il vous suffit de combiner la solution de substrat et le tampon de dosage fournis pour créer une solution de travail unique, puis de l’ajouter aux puits de microplaques qui contiennent les cellules traitées transfectées. La sortie de signal stable (luminescente) de ce système offre une flexibilité en termes de temps d’incubation. Lorsqu’il est utilisé avec les plasmides de luc de luciole de Thermo Scientific, le kit fournit un système de dosage de rapporteur bioluminescent extrêmement sensible pour la détection de l’activité du promoteur ou de la voie.
Points clés :
  • Sensible - détection hautement sensible de l’activité de la luciférase de luciole
  • Pratique - protocole à une étape, mélange et lecture ; aucun réactif supplémentaire requis
  • Stable - augmentation de la demi-vie et de la stabilité du signal par rapport aux tests flash
  • Simple - ne nécessite pas de luminomètre avec injecteurs
  • Facile à utiliser pour l’automatisation – possibilité de réaliser des dosages à haut débit
Comprend :
tampon de dosage et solution de substrat (100X)
Nécessite :
luciférase Firefly et luminomètre ou autre instrument capable de surveiller la luminescence, comme les lecteurs de microplaques Thermo Scientific Luminoskan Ascent et Varioskan Flash.
Applications :
  • Études de promoteurs pour l’analyse des éléments réglementaires cis et trans-agissants
  • Sélection de médicaments
  • Criblage de siARN et de miARN
  • Dosages multiplexés pour étudier les effets hors cible
  • Dosages de rapporteurs pour la localisation des protéines
  • Analyse de la voie de transduction du signal
Caractéristiques du produit :
la luciférase de luciole est une protéine de 62 kDa produite dans la nature par plusieurs espèces de la famille des coléoptères Lampyridae, qui comprend les genres Photinus et Luciola. La luciférase Firefly rouge Thermo Scientific possède une plage d’émission de 560-700 nm (λmax = 613 nm). Le signal bioluminescent de la luciférase de luciole est issu de l’oxydation de la D-luciférine. Le rendement lumineux capté à l’aide d’un luminomètre peut être corrélé avec la quantité de protéine luciférase de luciole produite et utilisé pour déterminer l’activité du promoteur dirigeant l’expression de la luciférase de luciole. La bioluminescence de la luciférase de luciole fournit aux chercheurs un dosage non radioactif pour mesurer l’activité transcriptionnelle des éléments réglementaires. L’activité du rapporteur de la luciférase de luciole peut être utilisée pour déterminer l’activité du promoteur, étudier l’activité de la voie en amont dans la cellule ou déterminer l’effet des activateurs ou des inhibiteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type Kit d’essai
Cible Luciférase, luciférase de luciole, luciférase cypridina
Suffisant pour 1000 dosages de luciférase dans des puits de microplaque
Quantité Kit de 1000 réactions
Contenu et stockage • Substrat en une étape Firefly Luc, lyophilisé (pour obtenir 1 ml de 1X), stocker à -20°C
• Tampon de dosage en une étape Firefly Luc, 115 ml, stocker à -20°C
Dès réception, stocker le kit à -20°C.
Doser Enzyme rapporteur, dosage par rapporteur de luciférase
Cellules compatibles Cellules de mammifères
Méthode de détection Bioluminescent
À utiliser avec (équipement) Luminometer
Format 96-well Plate, 384-well Plate
Type d’étiquette Marquage enzymatique
Propriétés du substrat Substrat chimique
Technique Chimiluminescence améliorée
Type de substrat Substrat de luciférase
Gamme de produits Pierce
Substrat D-luciférine