Learn More
Thermo Scientific™ Kit de fractionnement de peptides en phase inversée à pH élevé Pierce™
Code produit 15362617 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
12 réactions
Conditionnement:
12 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15362617 12 réactions 12 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15362617 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 84868
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Augmente l’identification des protéines à partir de l’analyse LC / MS grâce au fractionnement de peptides orthogonaux d’échantillons de peptides complexes à l’aide du kit de fractionnement de peptides en phase inverse à pH élevé Thermo Scientific™ Pierce™.
Afin de permettre le séquençage de protéomes profond, il est souvent nécessaire de réduire la complexité de l’échantillon par fractionnement dans une dimension orthogonale avant l’analyse LC/MS. Le kit de fractionnement de peptides en phase inverse à pH élevé Pierce utilise la chromatographie en phase inverse à pH élevé pour séparer les peptides par hydrophobicité et fournit une excellente orthogonalité aux gradients LC-MS en phase inverse à pH faible. Le kit a été conçu pour améliorer l’identification des protéines grâce à l’utilisation d’une résine en phase inverse exclusive dans un format de colonne de centrifugation facile à utiliser avec un protocole de fractionnement à pH élevé.
Le kit de fractionnement de peptides en phase inverse à pH élevé Thermo Scientific Pierce augmente l’identification des protéines à partir de l’analyse LC/MS grâce au fractionnement de peptides orthogonaux d’échantillons de peptides complexes.
  • Facile à utiliser : résine fournie dans un format de colonne de centrifugation à usage unique
  • Identifications de protéines améliorées : les identifications de protéines ont augmenté de ≥ 50 % par rapport aux échantillons non fractionnés
  • Reproductibles : les profils d’élution et la résolution fractionnelle varient de moins de 20 %
  • Optimisé : procédure robuste pour une récupération des peptides et une identification des protéines maximales tout en minimisant le chevauchement fractionnel
  • Compatible : réactifs validés avec une variété d’échantillons complexes, y compris les peptides marqués au TMT™
Afin de permettre le séquençage de protéomes profond, il est souvent nécessaire de réduire la complexité de l’échantillon par fractionnement dans une dimension orthogonale avant l’analyse LC/MS. Le kit de fractionnement de peptides en phase inverse à pH élevé Pierce utilise la chromatographie en phase inversée à pH élevé pour séparer les peptides par hydrophobicité et fournit une excellente orthogonalité aux gradients LC-MS en phase inversée à pH faible.
Le kit a été conçu pour améliorer l’identification des protéines grâce à l’utilisation d’une résine en phase inversée exclusive dans un format de colonne de centrifugation facile à utiliser avec un protocole de fractionnement à pH élevé. Contrairement au fractionnement d’échangeur de cations fort (SCX), les fractions en phase inversée à pH élevé ne nécessitent pas d’étape de dessalage supplémentaire avant l’analyse LC / MS.
Le kit de fractionnement de peptides en phase inversée à pH élevé comprend un tampon à pH élevé (0,1 % de triéthylamine) et douze colonnes de centrifugation contenant de la résine en phase inversée résistante au pH. Chaque colonne de fractionnement en phase inversée permet le fractionnement de 10 à 100 μg d’échantillons de peptides à l’aide d’une microcentrifugeuse.
Les échantillons natifs, phosphorylés, marqués Tandem Mass Tag™ (TMT) et d’autres échantillons complexes de mélanges de peptides peuvent être fractionnés à l’aide de ce kit. La combinaison des résultats de recherche générés par les fractions individuelles permet d’améliorer la couverture des séquences protéiques et d’augmenter le nombre de protéines identifiées par rapport aux échantillons non fractionnés.
Applications :
  • Réduction de la complexité des échantillons pour identifier les cibles d’intérêt
  • Réalisation d’études de biologie des systèmes
  • Réduction de la complexité des échantillons pour améliorer les études de quantification
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Microcentrifugeuse
Type de produit Kit de fractionnement des peptides
Gamme de produits Pierce
Contenu et stockage Colonnes de fractionnement en phase inversé, 12 colonnes
Triéthylamine (0,1 %), 100 ml
Stocker au réfrigérateur (entre 2 et 8°C).
Matériau de départ Peptides, protéine digérée par la protéase
Type de produit final peptides
Méthode de détection Spectrométrie de masse
Format Kit
Étape du flux de travail Fractionnement
Quantité 12 réactions