Learn More
Thermo Scientific™ Streptavidine conjuguée à la HRP
Code produit 10391484 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,25 ml
Conditionnement:
0.25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10391484 0,25 ml 0.25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10391484 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur N100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    185.00€
    171.65€ / 0.25mL
    Économisez 13.35€
    7% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Streptavidine de Streptomyces avidinii conjuguée à de la peroxydase de raifort hautement purifiée (HRP)
  • Validé pour une utilisation avec les paires d’anticorps appariées et les mini-kits
  • Les plages de travail prédéfinies permettent de gagner du temps et facilitent l’optimisation des dosages
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1,25 mg / ml
Conjugué HRP
Quantité 0,25 ml
Contenu et stockage Conserver entre 2°C et 8°C.
Forme Liquide
Type de produit Conjugué de streptavidine
Molécule cible Biotine
Marqueur ou colorant HRP (Peroxydase de raifort)
compliance-icons
Identifiant produit
  • HRP-Conjugated Streptavidin
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and2-methyl-2Hisothiazol-3-one