Learn More
Thermo Scientific™ Poly-HRP Dilution Buffer
Code produit 10066403 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10066403 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10066403 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur N500
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Spécialement conçu pour optimiser les performances de la streptavidine poly-HRP
  • Caséine 1 % sans biotine dans une solution tampon PBS
  • prêts à l’emploi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tampon de dilution
Forme physique Liquide
Quantité 100 mL