Learn More
Thermo Scientific™ Poly HRP Dilution Buffer
Code produit 10495325 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10495325 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10495325 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur N501
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Spécialement conçu pour optimiser les performances de la streptavidine poly-HRP
Le tampon de dilution poly-HRP Thermo Scientific Pierce est optimisé pour garantir des performances optimales avec la streptavidine poly-HRP.
Caractéristiques du tampon de dilution poly-HRP :
• Formule : Caséine à 1 % sans biotine dans une solution tampon PBS.
• Application : Dilution de la streptavidine poly-HRP (réf. produit N200) : Inverser délicatement le flacon et agiter pour mélanger avant utilisation. Ne mélangez pas au vortex. À utiliser à pleine résistance. Reportez-vous au certificat d’analyse de la streptavidine poly-HRP pour connaître les plages de dilution recommandées. Diluez la streptavidine poly-HRP immédiatement avant l’utilisation.
Produits connexes
Streptavidine poly-HRP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tampon de dilution
Forme physique Liquide
Quantité 1 L